Fortfahren mit
39625
NTA - Atto 488
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥80% (sum of isomers, HPCE)
Synonym(e):
Nα,Nα-bis-(carboxymethyl)-L-lysin, Nickel(II)-Komplex, Atto 488 - Nitrilotriessigsäure, komplexiert mit Nickel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 235.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12171501
CHF 235.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥80% (sum of isomers, HPCE)
form
solid
fluorescence
λex 501 nm; λem 523 nm in PBS with 0.08% sodium azide
suitability
suitable for fluorescence
detection method
fluorometric
storage temp.
−20°C
General description
find more information here
Application
für die Fluoreszenzdetektion von His-markierten Proteinen
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
941590217541698
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
fluorescence
λex 501 nm; λem 523 nm in PBS with 0.08% sodium azide
fluorescence
λex 554 nm; λem 576 nm in PBS with 0.08% sodium azide
fluorescence
λex 647 nm; λem 669 nm in PBS
fluorescence
-
form
solid
form
lumps
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥80% (sum of isomers, HPCE)
assay
≥80% (sum of isomers, HPCE)
assay
≥80% (HPCE)
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Ni-NTA-Atto conjugates provide specific and highly sensitive detection of His-tagged fusion proteins.
Flexible Microdomain Specific Staining of Block Copolymers for 3D Optical Nanoscopy.
Ullal, Chaitanya K.; et al.
Macromolecules, 44(19), 7508-7510 (2011)
The changing point-spread function. Single-molecule-based super-resolution imaging.
Horrocks, M. H.; Palayret, M.; Klenerman, D.; Lee, S. F.
Histochemistry and Cell Biology, 141(6), 577-585 (2014)
Intrinsically Resolution Enhancing Probes for Confocal Microscopy.
Vogelsang, J.; et al.
Nano Letters, 10(2), 672-679 (2010)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
39625-250UG-F04061834411840
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. What is the dye:protein ratio used for live cell imaging?
    1 answer
    1. The dye:protein ratio for live cell imaging has not been confirmed. According to literature references, NTA-Atto 488 for live imaging, used for immunofluorescence or staining His-tagged proteins on cells, typically involves dilutions of 1:200 to 1:1000 of the reconstituted dye (1 mg/mL) in buffer.
      Helpful?
  2. Can this reagent detect Histidine affinity tag (HAT)? What is the dilution ratio for WB or IF?
    1 answer
    1. This product is provided as 250 micrograms of powder per vial. The contents of the vial can be reconstituted in 250 microliters of phosphate buffered saline (PBS) to make a 1 mg/mL stock solution. Dilutions of 1:1000 to 1:2500 in PBS with TWEEN 20 (PBS-T; Product P3563 at 1X) can be used to stain histidine-tagged proteins by Western Blot (WB).
      Immunofluorescence (IF) is typically less sensitive than WB, so dilutions of 1:200 to 1:1000 may be appropriate.
      See: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/protein-biology/protein-labeling-and-modification/ni-nta-atto-conjugates
      Helpful?
  3. Is this product suitable for detection of polyhistidine tagged proteins directly in SDS-PAGE or Western blot?
    1 answer
    1. ATTO 488 NHS-ester can be used for the fluorescence detection of HIS-tagged proteins and polyhistidine tagged proteins directly in SDS-PAGE or Western blot.
      Helpful?
  4. We have a his-tag labeled recombinant protein that we would like to have fluorescently labeled, before we use it to detect/label antibodies. I came across Ni-NTA-Atto Conjugates and I was wondering wether we could use this to label out his-tagprotein?
    1 answer
    1. There should be no difficulty with the use of the product to label a HIS-tagged recombinant protein as long as the HIS-6 tag is in an acceptable position for binding. Typically, this is done with either a N or a C-terminal His6 tag. Please note that the only tests that we conduct on this material include a solubility, purity and a luminescence assay. Hence, we do not offer a detailed protocol for use of the product for HIS-tag protein labeling.
      Helpful?
  5. What is the number of nickel ions present in product 39624? Is it mono-nta, tris-nta, or another form?
    1 answer
    1. There is one nickel ion per molecule, but the exact structure is proprietary.
      Helpful?
  6. What is the molecular weight of this product NTA-ATTO488?
    1 answer
    1. The molecular weight of this product is 964 Da.