Fortfahren mit
31995
Barbital
BioXtra, ≥99.0% (T)
Synonym(e):
5,5-Diethyl-2,4,6-(1H,3H,5H)-pyrimidintrion, 5,5-Diethylbarbitursäure, Veronal
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Voraussichtliches Versanddatum18. Mai 2026vonBuchs
CHF 1’150.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.19
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-331-2
Beilstein/REAXYS Number:
163999
MDL number:
CHF 1’150.00
Voraussichtliches Versanddatum18. Mai 2026Details
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioXtra
Quality Level
assay
≥99.0% (T)
drug control
USDEA Schedule IV; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.5% loss on drying, 20 °C (HV)
mp
189-191 °C
solubility
alcohol: soluble 1 gm in 14 ml, chloroform: soluble 1 gm in 75 ml, diethyl ether: soluble 1 gm in 35 ml, water: soluble 1 gm in 13 ml (boiling), water: soluble 1 gm in 130 ml, acetone: soluble, ethyl acetate: soluble, nitrobenzene: soluble, petroleum ether: soluble, pyridine: soluble
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
SMILES string
CCC1(CC)C(=O)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C8H12N2O3/c1-3-8(4-2)5(11)9-7(13)10-6(8)12/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10,11,12,13)
InChI key
FTOAOBMCPZCFFF-UHFFFAOYSA-N
Application
Barbital has been used as an assay buffer for determining the carbonic anhydrase activity. It has also been used for rocket immunoelectrophoresis.
Biochem/physiol Actions
beruhigend/hypnotisch
Barbital also referred to as 5,5-Diethylbarbituric acid, Barbitone or Veronal is a sedative/hypnotic (sleeping aid). It stimulates the development of tumors in rats treated with a sub-effective dose of N-bis(2-hydroxypropyl)nitrosamine (DHPN).[1]
Other Notes
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Barbital
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Crab Gill Intra-Epithelial Carbonic Anhydrase Plays a Major Role in Haemolymph CO2 and Chloride Ion Regulation.
Louis E. Burnett
The Journal of Experimental Biology, 92, 243-254 (1981)
Assay for Cauliflower Mosaic Virus.
Hagen, T. J
Phytopathology, 72, 239-242 (1982)
Y Hiasa et al.
Carcinogenesis, 3(10), 1187-1190 (1982-01-01)
Phenobarbital (PB) and barbital (BB) promoted the development of thyroid tumors in rats treated with a sub-effective dose of N-bis(2-hydroxypropyl)nitrosamine (DHPN) for thyroid tumorigenesis. Rats were given s.c. injections of 70 mg DHPN/100 g body weight once a week for