Fortfahren mit
28616
Atto 425-Biotin
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95.0% (HPCE)
Synonym(e):
Biotin-Atto 425
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C37H53N5O7S
Molekulargewicht:
711.91
UNSPSC Code:
12352108
eCl@ss:
34058011
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
product line
BioReagent
assay
≥95.0% (HPCE)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
fluorescence
λex 437 nm; λem 483 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)C1=Cc2cc3C(C)CC(C)(C)N(CCCC(=O)NCCCCCNC(=O)CCCCC4SCC5NC(=O)NC45)c3cc2OC1=O
InChI
1S/C37H53N5O7S/c1-5-48-34(45)26-19-24-18-25-23(2)21-37(3,4)42(28(25)20-29(24)49-35(26)46)17-11-14-32(44)39-16-10-6-9-15-38-31(43)13-8-7-12-30-33-27(22-50-30)40-36(47)41-33/h18-20,23,27,30,33H,5-17,21-22H2,1-4H3,(H,38,43)(H,39,44)(H2,40,41,47)
InChI key
LPVYZZMUDCZDQO-UHFFFAOYSA-N
General description
Atto 425 ist neues Label mit hoher Quantenausbeute (0.90) und ausreichend großem Stokes-Shift (Anregungsmaximum 436 nm, Emissionsmaximum 484 nm). Es ist für die Anregung mit einem Argon-Laser optimiert und charakterisiert durch hohe Photostabilität. Eine cis-trans-Isomerisierung, welche für viele anderen Farbstoffe die Helligkeit und die Reproduzierbarkeit limitiert, tritt kaum auf.
Application
Atto fluorescent labels are designed for high sensitivity applications, including single molecule detection. Atto labels have rigid structures that do not show any cis-trans-isomerization. Thus these labels display exceptional intensity with minimal spectral shift on conjugation. Atto 425 biotin is suitable for fluorescence labeling of avidin/streptavidin conjugated molecules.
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
410512856252595
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
fluorescence
λex 437 nm; λem 483 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
λex 511 nm; λem 533 nm±10 nm in PBS, pH 7.4
form
powder
form
-
form
-
form
solid
assay
≥95.0% (HPCE)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling )
assay
≥90.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)