Fortfahren mit
28562
Atto-488-Maleimid
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Synonym(e):
Atto 488
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 395.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.32
MDL number:
CHF 395.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Level
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling )
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in methanol: water (1:1) (with 0.1% perchloric acid)
UV absorption
λ: 501-506 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
General description
Atto 488 Maleimid ist eine hydrophile Fluoreszenzmarkierung mit hoher molekularer Absorption (90,000) und Quantenausbeute (0,80). Die Fluoreszenzaktivität wird bei einem Maximum von 501 nm angeregt und das Emissionsmaximum liegt bei 523 nm. Atto 488 Maleimid wurde für die Argonlaseranregung optimiert und zeichnet sich durch eine hohe Photostabilität aus. Die Hydrolyse von Maleimiden zu einer Mischung aus isomerisch nichtreaktiven Maleinamidsäuren kann signifikant mit der Thiol-Modifikation konkurrieren, insbesondere bei einem pH-Wert von mehr als 8. Nach der Kupplung an ein Substrat weist die Markierung eine Nettoladung von -1 auf.
Application
Atto 488 Maleimid wird zum Markieren von Aminen verwendet, wofür in der Regel ein höherer pH-Wert erforderlich ist als für die Umsetzung von Maleimiden mit Thiolen. Es ist eine für Thiolgruppen gut geeignete Fluoreszenzmarkierung.
Legal Information
Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Im Falle einer beabsichtigten Kommerzialisierung den IP-Inhaber (ATTO-TEC GmbH, Deutschland) für eine Lizensierung kontaktieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
410514169874417
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling )
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
assay
≥90% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Analysis of fluorescent nanostructures in biological systems by means of spectral position determination microscopy (SPDM).
Muller, P., et al. et al.
Current Microscopy Contributions to Advances in Science and Technology, 1, 3-12 (2012)
E Pourkarimi et al.
Cell death and differentiation, 19(3), 406-415 (2011-09-03)
In C. elegans, the BH3-only domain protein EGL-1, the Apaf-1 homolog CED-4 and the CED-3 caspase are required for apoptosis induction, whereas the Bcl-2 homolog CED-9 prevents apoptosis. Mammalian B-cell lymphoma 2 (Bcl-2) inhibits apoptosis by preventing the release of
Markus Hirsch et al.
Biological chemistry, 393(1-2), 23-35 (2012-05-26)
Investigations into the fate of small interfering RNA (siRNA) after transfection may unravel new ways to improve RNA interference (RNAi) efficiency. Because intracellular degradation of RNA may prevent reliable observation of fluorescence-labeled siRNA, new tools for fluorescence microscopy are warranted
Global Trade Item Number
SKUGTIN
28562-1MG-F04061834410478