Fortfahren mit
22630
Chinin -hydrochlorid Dihydrat
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (NT)
Synonym(e):
(8α, 9R)-6′-Methoxycinchonan-9-ol -monohydrochlorid Dihydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 71.80
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 227.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H24N2O2 · HCl · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
396.91
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-001-1
Beilstein/REAXYS Number:
6112655
MDL number:
Assay:
≥98.0% (NT)
Form:
powder
CHF 71.80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98.0% (NT)
form
powder
optical activity
[α]20/D −230±5°, c = 2% in 0.1 M HCl
impurities
≤10% dihydroquinine hydrochloride (HPLC)
solubility
H2O: soluble
fluorescence
λex 322 nm; λem 450 nm in H2O, λex 347 nm; λem 448 nm in 0.5 M sulfuric acid
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
O.O.Cl.COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
InChI
1S/C20H24N2O2.ClH.2H2O/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;;;/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;1H;2*1H2/t13-,14-,19-,20+;;;/m0.../s1
InChI key
MPQKYZPYCSTMEI-FLZPLBAKSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2263215968078.22194
assay
≥98.0% (NT)
assay
-
assay
-
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
powder
form
solid
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
solubility
H2O: soluble
solubility
water: soluble 0.25 mg in 5 ml
solubility
-
solubility
62.5 g/L
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 322 nm; λem 450 nm in H2O, λex 347 nm; λem 448 nm in 0.5 M sulfuric acid
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chinin -hydrochlorid Dihydrat
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)