Fortfahren mit
16805
Atto 425 NHS-Ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Synonym(e):
Atto 425-N-hydroxysuccinimidester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H30N2O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
498.53
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, H2O: soluble
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 422-428 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)C1=Cc2cc3C(C)CC(C)(C)N(CCCC(=O)ON4C(=O)CCC4=O)c3cc2OC1=O
InChI
1S/C26H30N2O8/c1-5-34-24(32)18-12-16-11-17-15(2)14-26(3,4)27(19(17)13-20(16)35-25(18)33)10-6-7-23(31)36-28-21(29)8-9-22(28)30/h11-13,15H,5-10,14H2,1-4H3
InChI key
PUEQEMDTFPYCDY-UHFFFAOYSA-N
General description
Atto 425 is a member of the commercially available coumarin derivatives.
Application
Die Atto Fluoreszenzfarbstoffe wurden für die hochsensitive Anwendung bis hin zur Einzel-Molekül-Detektion (SMD) entwickelt. Sie haben eine starre Molekülstruktur, was das Auftreten einer cis-trans-Isomerisierung unterbindet. Daher besitzen diese Farbstoffe eine ausserordentlich hohe Fluoreszenzintensität mit einer geringen spektralen Verschiebung nach der Kopplung an Biomoleküle.
Atto 425 NHS ester is used in the development of bifunctional fluorescent, inorganic micro-partices (Zeolite L crystals) designed for targeting or imaging mutliple components . Reacts with amino groups or amine modified oliognucleotides to form a stable amine bond. Utilized as an essential component of molecular beacons, which were designed for use in real-time PCR assays to allow for rapid and accurate identification of gram-negative bacteria . When conjugated with benzylguanine, the fluorescence of Atto 425-NHS is quenched but becomes fluorescent upon labeling of the SNAP-tag fusion protein, making this conjugate an ideal candidate for experiments in living cells . Used as one of the donor probes in three-color FRET experiments designed to investigate the kinetics of RNA-protein complex formation .
Other Notes
Stabilitätsstudien für die Anregung mit einem und zwei Photonen in Fluoreszenz-Korrelations-Spektroskopie; Benutzt für die Dreifarben-Analyse[1]
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
887934169878362
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
solubility
DMF: soluble, H2O: soluble, DMSO: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)