Fortfahren mit
16040
Pyrogallol
ACS reagent, ≥99%
Synonym(e):
1,2,3-Trihydroxybenzen, 2,3-Dihydroxyphenol, Pyrogalussäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 166.00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 431.00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 689.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H3(OH)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.11
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-762-9
Beilstein/REAXYS Number:
907431
MDL number:
Assay:
≥99%
Grade:
ACS reagent
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
309 °C (lit.)
Vapor pressure:
10 mmHg ( 167.7 °C)
CHF 166.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
4.4 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 167.7 °C)
assay
≥99%
form
solid
technique(s)
HPLC: suitable
ign. residue
≤0.005% (as SO4)
bp
309 °C (lit.)
mp
131.0-135.0 °C, 133-134 °C (lit.)
solubility
water: soluble
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Fe: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
Oc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H
InChI key
WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
Application
Pyrogallol wird bei der Herstellung des Endothelzellextrakts zum Nachweis des Vitamin-E-Gehalts mittels Umkehrphasen-HPLC verwendet.[1] Des Weiteren wird es zur Herstellung von Leberextrakten für die Retinolanalyse mittels HPLC verwendet.[2]
Biochem/physiol Actions
Pyrogallol – auch als 1,2,3-Trihydroxybenzol bezeichnet – hemmt die Reaktion auf Stickoxid (NO) im Anococcygeus-Muskel von Ratten.[3]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
254002P038106931
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
cell analysis
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥99%
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
HPLC grade
grade
analytical standard
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyrogallol
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)