Fortfahren mit
15732
D-Xylulose-5-phosphat Lithiumsalz
≥90% (TLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11O8P · xLi+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.11 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥90% (TLC)
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC([C@@H](O)[C@H](O)COP(O)(O)=O)=O
InChI
1S/C5H11O8P/c6-1-3(7)5(9)4(8)2-13-14(10,11)12/h4-6,8-9H,1-2H2,(H2,10,11,12)/t4-,5-/m1/s1
InChI key
FNZLKVNUWIIPSJ-RFZPGFLSSA-N
Biochem/physiol Actions
D-Xylulose-5-phosphat (D-Xu-5-P) ist ein Metabolit der Hexosomonophosphatsignalweg-aktivierenden Proteinphosphatase 2A zur Vermittlung der akuten Wirkungen der Kohlenhydratzufuhr auf den glykolytischen Signalweg, die koordinierte Steuerung von in Fettsäuren erforderlichen Enzymen & die Triglyceridsynthese. D-Xylulose-5-phosphat ist das Signal für die koordinierte Steuerung der Lipogenese. Die Erhöhung von D-Xylulose-5-phosphat ist das Koordinationssignal, das sowohl die Phosphofructokinase bei der Glykolyse akut aktiviert als auch die Wirkung des Transkriptionsfaktors ChREBP zur Steigerung der Transkription von Genen für die Enzyme der Lipogenese, des Hexosemonophosphat-Shunts und der Glykolyse, die allesamt für die De-novo-Synthese von Fett erforderlich sind, fördert.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
788327367179849
assay
≥90% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
95% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Susen Becker et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 883-884, 68-75 (2011-11-15)
The analysis of metabolites in human body fluids remains a challenge because of their chemical diversity and dynamic concentration range. Liquid chromatography (LC) in combination with tandem mass spectrometry (MS/MS) offers a robust, reliable, and economical methodology for quantitative single
J J Wang et al.
Alcoholism, clinical and experimental research, 21(4), 576-580 (1997-06-01)
Thiamine deficiency, a frequent complication of alcoholism, contributes significantly to the development of damage in various organ systems, including the brain. The molecular mechanisms that underlie the differential vulnerabilities to thiamine deficiency of tissue and cell types and among individuals
Sigrun Langbein et al.
International journal of cancer, 122(11), 2422-2428 (2008-02-28)
Targeted therapies have demonstrated clinical benefit with limited impact on long-term disease specific survival in the treatment of renal cell cancer (RCC). New opportunities for the treatment of tumors that are resistant or have relapsed, are needed. Increased anaerobic glucose
Global Trade Item Number
SKUGTIN
15732-5MG04061833045565
15732-1MG04061838743299
15732-25MG04061833045558