Fortfahren mit
14951
2-[(1E)-2-(4-Azidophenyl)-ethenyl]-6-methoxy-benzothiazol
azide clickable fluorogenic marker 453
Synonym(e):
(E)-6-Methoxy-2-(4-azidostyryl)-1,3-benzothiazol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H12N4OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.36
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
23580408
Quality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
fluorescence
λex 355 nm; λem 449 nm±10 nm in DMSO
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC1=CC=C2C(SC(/C=C/C3=CC=C(N=[N+]=[N-])C=C3)=N2)=C1
InChI
1S/C16H12N4OS/c1-21-13-7-8-14-15(10-13)22-16(18-14)9-4-11-2-5-12(6-3-11)19-20-17/h2-10H,1H3/b9-4+
InChI key
ZOEXSFZBSQSYDV-RUDMXATFSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)