Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 218.00 CHF 185.30 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 854.00 CHF 725.90 |
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Specific activity:
≥30 U/mg
Biological source:
fermentation/recombinant
CHF 185.30
ListenpreisCHF 218.00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
fermentation/recombinant
Quality Segment
form
lyophilized solid
specific activity
≥30 U/mg
storage temp.
−20°C
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
1 U entspricht der Enzymmenge, die 1 μmol Diisopropylfluorophosphat pro Minute bei pH 8.1 und 22°C hydrolysiert
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source fermentation/recombinant | biological source - | biological source fungus (Candida rugosa) | biological source fungus (Rhizopus oryzae) |
| specific activity ≥30 U/mg | specific activity ≥0.2 U/mg | specific activity 15-25 U/mg | specific activity ≥30 U/mg |
| form lyophilized solid | form lyophilized | form lyophilized solid, powder (fine) | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?