Fortfahren mit
10580
Anthracen
suitable for scintillation, ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
Anthrazen, Paranaphthalin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 135.00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 451.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.23
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39011608
EC Number:
204-371-1
MDL number:
Colour Index Number:
10790
Beilstein/REAXYS Number:
1905429
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
powder or crystals
CHF 135.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
6.15 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 145 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
powder or crystals
autoignition temp.
1004 °F
sublimation residue
≤0.1%
bp
340 °C (lit.)
mp
210-215 °C (lit.), 214-216 °C
solubility
alcohols: soluble, benzene: soluble, chloroform: soluble, hydronaphthalenes: soluble, supercritical carbon dioxide: soluble
fluorescence
λex 251 nm; λem 401 nm in acetonitrile
suitability
suitable for scintillation
SMILES string
c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H
InChI key
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Application
Anthracen ist in einer Vielzahl von binären und ternären Mischungen aus Cyclohexanon, Ethylacetat und Methanol löslich.
Preparation Note
λmax. 357 nm, log ε 3.92
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A8920014106248567
Anthracen analytical standard
Supelco
48567
Anthracen
assay
≥99.0% (GC)
assay
97%
assay
99%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
alcohols: soluble, chloroform: soluble, supercritical carbon dioxide: soluble, benzene: soluble, hydronaphthalenes: soluble
solubility
alcohols: soluble, benzene: soluble, chloroform: soluble, hydronaphthalenes: soluble, supercritical carbon dioxide: soluble
solubility
toluene: soluble 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow, alcohols: soluble, benzene: soluble, chloroform: soluble, hydronaphthalenes: soluble, supercritical carbon dioxide: soluble
solubility
alcohols: soluble, benzene: soluble, chloroform: soluble, hydronaphthalenes: soluble, supercritical carbon dioxide: soluble
form
powder or crystals
form
flakes, powder or solid
form
powder or flakes
form
-
bp
340 °C (lit.)
bp
340 °C (lit.)
bp
340 °C (lit.)
bp
340 °C (lit.)
mp
210-215 °C (lit.), 214-216 °C
mp
210-215 °C (lit.)
mp
210-215 °C (lit.)
mp
210-215 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anthracen
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
249.8 °F - closed cup
flash_point_c
121.0 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
pictograms
Environment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - PBT
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)