Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 223.00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H13NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.19
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Beilstein/REAXYS Number:
6375
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
form
powder or crystals
color
white to faint beige
InChI
1S/C8H13NO3/c1-2-3-7(10)9-6-4-5-12-8(6)11/h6H,2-5H2,1H3,(H,9,10)
InChI key
VFFNZZXXTGXBOG-UHFFFAOYSA-N
Application
Induziert die Expression von Violacein in einer Chromobacterium violaceum-Mutante, die kein Homoserinlacton produziert (Lit. K.H. McClean et al. Microbiology 143, 3703 (1997)
Biochem/physiol Actions
N-Butyryl-DL-homoserine lactone is a member of N-acyl-homoserine lactone family. N-acylhomoserine lactones (AHL) regulate gene expression in gram-negative bacteria, such as Echerichia and Salmonella are involved in quorum sensing, cell to cell communication among bacteria. Some AHLs are potent chemoattractants for human immune cells such as neutrophils.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder or crystals | form - | form - | form powder |
| assay ≥96.0% (HPLC) | assay ≥96% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| color white to faint beige | color - | color - | color - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?