Fortfahren mit
68873
N-(3-Hydroxydecanoyl)-DL-homoserin-lacton
Synonym(e):
3-Hydroxy-N-(tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)-decanamid, N-[(RS)-3-Hydroxydecanoyl]-DL-homoserin-lacton
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H25NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.35
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116134
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CC(O)CCCCCCC)NC1C(OCC1)=O
InChI
1S/C14H25NO4/c1-2-3-4-5-6-7-11(16)10-13(17)15-12-8-9-19-14(12)18/h11-12,16H,2-10H2,1H3,(H,15,17)
InChI key
DOICJCCMIBBSOO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
N-(3-Hydroxydecanoyl)-DL-homoserine lactone is a member of N-acyl-homoserine lactone family. N-Acylhomoserine lactones (AHL) regulate gene expression in gram-negative bacteria, such as Echerichia and Salmonella, and are involved in quorum sensing, cell to cell communication among bacteria; for reviews see. Bacterial intercellular communication has become a target for the development of new anti-virulence drugs, and a research focus for the prevention of biofilm formation.
Quorum-sensing signal generation
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
537275148107028
description
-
description
≥97% (HPLC)
description
≥96% (HPLC), carbon 64.7-67.3 %
description
≥96% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
-
form
powder or crystals
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)