Fortfahren mit
01423
N-Acetyl-D-penicillamin
≥99.0% (T)
Synonym(e):
NAPA, N-Acetyl-3-mercapto-D-valin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H13NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.25
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
239-585-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1724742
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
derivatization grade ((HPLC))
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D +10±2°, c = 1% in ethanol
technique(s)
HPLC: suitable (derivatization)
color
white
mp
185-190 °C (dec.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](C(O)=O)C(C)(C)S
InChI
1S/C7H13NO3S/c1-4(9)8-5(6(10)11)7(2,3)12/h5,12H,1-3H3,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChI key
MNNBCKASUFBXCO-YFKPBYRVSA-N
Application
Chirales Reagens zur Vorsäulenderivatisierung von Aminosäuren oder Aminoalkoholen, die entstehenden Diastereomere können durch HPLC mit herkömmlichen Reversed-Phase-Säulen getrennt werden[1].
Biochem/physiol Actions
N-Acetyl-D-penicillamine (NAP or NAPA), a thiol compound, is often used as a control molecule in studies involving nitric oxide donor molecules such as S-nitroso-N-acetyl-dl-penicillamine (SNAP) and sodium nitroprusside (SNP). N-acetyl-D-penicillamine (NAPA) is also used as a heavy metal chelator.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P03100001501006PHR2638
Penicillamine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P0310000
Penicillamine
grade
derivatization grade ((HPLC))
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
form
powder or crystals
form
-
form
-
form
powder
assay
≥99.0% (T)
assay
-
assay
-
assay
-
technique(s)
HPLC: suitable (derivatization)
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
mp
185-190 °C (dec.)
mp
210 °C (dec.) (lit.)
mp
210 °C (dec.) (lit.)
mp
210 °C (dec.) (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
106895-5G04061833320099
01423-5G04061835540815
01423-1G04061826661253