00898
Synonym(e):
Diethylaminoethyl-Dextran
Eigenschaften
powder
100
average mol wt 10,000
nitrogen content, 2.5-4.5%
≤10% loss on drying
−20°C
O(CCC)C(=O)c1ccc(cc1)C
1S/C11H14O2/c1-3-8-13-11(12)10-6-4-9(2)5-7-10/h4-7H,3,8H2,1-2H3
LRNBWFXCDULFQF-UHFFFAOYSA-N
Beschreibung
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Sigma-Aldrich
DEAE-Dextran
04482
78816
80881
average mol wt 150,000
average mol wt 20,000
average mol wt 40,000
-
nitrogen content, 2-5%
Explore all of our products under DEAE-Dextran
11 - Combustible Solids
WGK 2
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Die passende Version wird nicht angezeigt?
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.