Fortfahren mit
04482
DEAE-Dextran
average mol wt 150,000
Synonym(e):
Diethylaminoethyl-Dextran
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 116.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
CHF 116.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
mol wt
average mol wt 150,000
composition
nitrogen content, 2.5-4.5%
loss
≤10% loss on drying
storage temp.
−20°C
SMILES string
O(CCC)C(=O)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-8-13-11(12)10-6-4-9(2)5-7-10/h4-7H,3,8H2,1-2H3
InChI key
LRNBWFXCDULFQF-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
008987881680881
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
loss
≤10% loss on drying
loss
≤10% loss on drying
loss
≤10% loss on drying
loss
≤10% loss on drying
mol wt
average mol wt 150,000
mol wt
average mol wt 10,000
mol wt
average mol wt 20,000
mol wt
average mol wt 40,000
composition
nitrogen content, 2.5-4.5%
composition
nitrogen content, 2.5-4.5%
composition
nitrogen content, 2.5-4.5%
composition
nitrogen content, 2-5%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DEAE-Dextran
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)