Fortfahren mit
ED
Ethylendiamintetraessigsäure
purified grade, ≥98.5%, powder
Synonym(e):
EDTA, Edathamil, Ethylendinitrilo-tetraessigsäure, Ethylendinitrilotetraessigsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 34.50
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 104.00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 185.00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 559.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.24
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39030907
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
200-449-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1716295
CHF 34.50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purified grade
Quality Level
assay
≥98.5%
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChI key
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) is an affordable chelating agent. It is an aminopolycarboxylic acid and a hexadentate ligand and forms octahedral complex with cations. Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) is not recommended for phytoremediation as it can leach into natural water resources. It is used in cosmetics and pharmaceutical industry. It triggers platelet aggregation in pseudothrombocytopenia. In chelation therapy, it elicits protection from oxidative damage during blood and lipid peroxidation and may be useful to treat cardiovascular and carbon tetrachloride induced liver fibrosis.
Application
Ethylenediaminetetraacetic acid may be used:
  • as a component of staining buffer
  • as buffer component for incubating epithelial cell adhesion molecule (EpCAM+) cells with fluorescein isothiocyanate (FITC)-conjugated antibody for cell sorting studies
  • for treating epithelial cells for isolation of mucosal myofibroblasts
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E9884RDD0174005-OP
grade
purified grade
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
assay
≥98.5%
assay
99.4-100.6%
assay
99.4-100.6%
assay
≥99.5%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystalline powder (Fine)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylendiamintetraessigsäure
signalword
Warning
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
target_organs
Respiratory Tract
pictograms
Health hazardExclamation mark
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Functional modulation of Crohn?s disease myofibroblasts by anti-tumor necrosis factor antibodies
Di Sabatino A, et al.
Gastroenterology, 133(1), 137-149 (2007)
Membrane glucocorticoid receptors (mGCR) are expressed in normal human peripheral blood mononuclear cells and up-regulated after in vitro stimulation and in patients with rheumatoid arthritis
Bartholome B, et al.
Faseb Journal, 18(1), 70-80 (2004)
Induced Plant Accumulation of Lithium
Kavanagh L, et al.
Geostandards Newsletter, 8(2), 56-56 (2018)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M3782-1EA04061824138757
M3907-1EA04061824138788
Z683329-1EA04061833582558
Z683310-1EA04061833582541
SBP2349-0.05MG04061832165783
EDSPAK00104053252468704
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf