Fortfahren mit
D7282
Desmethyldiazepam
analytical standard
Synonym(e):
Nordiazepam
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H11ClN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.71
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
214-123-4
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
drug control
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 4.1; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
white to light tan
solubility
DMSO: >10 mg/mL
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
storage temp.
room temp
SMILES string
Clc1ccc2NC(=O)CN=C(c3ccccc3)c2c1
InChI
1S/C15H11ClN2O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,19)
InChI key
AKPLHCDWDRPJGD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Tspo(24230)
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem/physiol Actions
Primärer Metabolit von Diazepam; Ligand für den benzodiazepin-modulierenden GABAA Rezeptor
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pi Cheng et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(13), 3787-3789 (2008-06-06)
A series of 4-aryl-6-chloro-quinolin-2-ones and 5-aryl-7-chloro-1,4-benzodiazepine were synthesized and assayed for their in vitro anti-hepatitis B virus activities and cytotoxicities for the first time. Some of the tested compounds were active against HBsAg and HBeAg secretion in Hep G2.2.15 cells.
Joris C Verster et al.
Sleep medicine reviews, 17(2), 153-159 (2012-08-14)
The use of benzodiazepine receptor agonists can significantly impair driving performance. The aim of this review was to determine if there is a relation between blood concentrations of these drugs and the degree of driving impairment. A literature search was
Laura Mercolini et al.
Talanta, 80(1), 279-285 (2009-09-29)
Diazepam is frequently used as an adjuvant during antidepressant therapy. Recently, some studies have suggested that the treatment with benzodiazepines could have different efficacy in depressed patients as opposed to non-depressed ones. To clarify the matter, a study is currently
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D7282-25MG04061833588345
D7282-5MG04061833284681
D7282-10MG04061833284674