Fortfahren mit
D1685
Docusat Natrium
meets USP testing specifications
Synonym(e):
Sulfobernsteinsäure-bis(2-ethylhexyl)-ester Natriumsalz, AOT, Dioctylsulfosuccinat Natriumsalz, Docusat Natriumsalz, Natrium-bis-(2-ethylhexyl)-sulfosuccinat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 201.00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 766.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H37NaO7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
444.56
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-406-4
Beilstein/REAXYS Number:
4117588
MDL number:
CHF 201.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
meets USP testing specifications
Quality Segment
description
anionic
assay
99.0-100.5% anhydrous basis
form
solid
mol wt
444.56 g/mol
technique(s)
protein quantification: suitable
application(s)
detection
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H38O7S.Na/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1
InChI key
APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYSA-M
General description
Docusat-Natrium (Natrium-Dioctylsulfosuccinat, DOSS) wird häufig als Tensid, Lebensmittelzusatzstoff und Stuhlweichmacher verwendet.
Application
Bildet reverse Mizellen in Kohlenwasserstoff-Lösungsmitteln aus; Geeignet um die Hauptform des Myelin Transmembran Proteolipids in Lösung zu bringen.
Docusat-Natrium (DOSS, AOT) wird für die Herstellung der folgenden Substanzen eingesetzt:
  • Leuchtende Keramiken (Phosphore)
  • Stammlösung bei der Quantifizierung von DOSS in Meeresfrüchten mittels Flüssigkeitschromatographie mit Tandem-Massenspektronomie (LC-MS/MS)
  • AOT-Wasser-Isooctan-Umkehrmizellensystem[1]
Es wurde außerdem in einer Studie zur Untersuchung seiner Auswirkungen auf die Protein-Bioaktivität verwendet, wenn es zusammen mit Proteinen in polymerbasierten Mikrosphärensystemen gekapselt ist.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1224802BP133D4422
Docusate sodium British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP133
Docusate sodium
form
solid
form
-
form
waxy solid
form
sheet
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
99.0-100.5% anhydrous basis
assay
-
assay
-
assay
≥99%
application(s)
detection
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
mol wt
444.56 g/mol
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
444.56 g/mol
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Docusat Natrium
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Protein bioactivity and polymer orientation is affected by stabilizer incorporation for double-walled microspheres.
Kokai LE, et al.
J. Controlled Release, 141(2), 168-176 (2010)
Preparation and characterization of rare-earth-doped Y2O3 luminescent ceramics by the use of reverse micelles.
Graeve OA and Corral JO.
Opt. Mater., 29(1), 24-30 (2006)
Determination of dioctylsulfosuccinate in select seafoods using a QuEChERS extraction with liquid chromatography-triple quadrupole mass spectrometry.
Boyd BL, et al.
Laboratory Information Bulletin (2010)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D1685-500G04061835543847
D1685-100G04061835543830
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf