Fortfahren mit
C1909
Citronensäure Monohydrat
ACS reagent grade, ≥99.0%, powder
Synonym(e):
2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid monohydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 57.10
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 72.50
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 121.00
2.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 195.00
12 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 807.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.14
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-069-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4018641
Assay:
≥99.0%
Form:
powder
Grade:
ACS reagent
CHF 57.10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Citronensäure Monohydrat, ACS reagent, ≥99.0%
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
impurities
Substances carbonizable by hot sulfuric acid, passes test, ≤0.005% Insoluble matter
ign. residue
≤0.02%
pH
(1.8 at 50 g/l at 20 °C)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
solubility
H2O: soluble 54 % (w/w) at 10 °C (Citric acid in water), H2O: 59.2 % (w/w) at 20 °C (Citric acid in water), H2O: 84.0 % (w/w) at 100 °C (Citric acid in water)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, oxalate (C2O42-): passes test (limit about 0.05%), phosphate (PO43-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Fe: ≤3 ppm, Pb: ≤2 ppm
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChI key
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Zitronensäuremonohydrat ist eine organische Säure. Die molare Enthalpie seiner Lösung in Wasser beträgt ΔsolHm (298,15 K, m = 0,0203 mol kg-1) = (29061 ± 123) J mol-1. Es kann während der Zitronensäuresynthese durch Kristallisierung aus der Mutterlauge der Zitronensäurelösung bei 20 bis 25 °C erzeugt werden. Eine Untersuchung der Kinetik des Kristallwachstums weist darauf hin, dass das Wachstum linear von der Größe abhängt.
Bei Zitronensäure-Monohydrat handelt es sich um eine schwache organische Säure, die als natürliches Konservierungsmittel für Lebensmittel- und Getränkeprodukte verwendet wird.
Application
Zitronensäuremonohydrat wurde bei der Herstellung einer Zitronensäurelösung verwendet, die bei der Acetonmethode für die 68Ga-Voraufreinigung und der Radiomarkierungsmethode zum Einsatz kommt.[1]
Es kann wie folgt eingesetzt werden:
  • als freisetzungsmodifizierendes Mittel, um die Freisetzung von Diltiazemhydrochlorid aus schmelzextrudierten Eudragit RS PO-Tabletten zu verbessern;[2]
  • zur Herstellung von Citratpuffer für den Gebrauch bei der Herstellung von Thrombozyten für die Intravitalmikroskopie;[3]
  • zur Herstellung von Tris-Citratpuffer, der bei der Elektrophorese von bakteriellen Enzymen zum Einsatz kommt.[4]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C712927102C0706
grade
ACS reagent
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
assay
≥99.0%
assay
≥98% (GC/titration)
assay
99.5-100.5% (based on anhydrous substance)
assay
≥99.5%
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
grit
form
powder
solubility
H2O: soluble 54 % (w/w) at 10 °C (Citric acid in water), H2O: 84.0 % (w/w) at 100 °C (Citric acid in water), H2O: 59.2 % (w/w) at 20 °C (Citric acid in water)
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless (Turbidity)
solubility
-
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
pH
(1.8 at 50 g/l at 20 °C)
pH
-
pH
-
pH
1.85 (25 °C, 50 g/L)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Citronensäure Monohydrat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
345.0 °F - closed cup
flash_point_c
173.9 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.
Verwandter Inhalt
Eco-friendly rice husk pre-treatment for preparing biogenic silica: Gluconic acid and citric acid comparative study
Setiawan WK and Chiang KY
Chemosphere, 179, 130541-130541 (2021)
Size dependency of citric acid monohydrate growth kinetics.
Bravi M and Mazzarotta B.
Chemical Engineering Journal, 70(3), 203-207 (1998)
Michael K Schultz et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 76, 46-54 (2012-10-03)
A new NaCl based method for preparation of gallium-68 labeled radiopharmaceuticals has been adapted for use with an automated gallium-68 generator system. The method was evaluated based on 56 preparations of [(68)Ga]DOTATOC and compared to a similar acetone-based approach. Advantages
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C1909-25G04061833468869
C1909-1KG04061835555826
C1909-2.5KG04061833468838
C1909-12KG04061833468807
C1909-500G04061835555833
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. I need to prepare 100 ml of 1 molar citric acid solution. How do I prepare this and which product do I need to buy?
    1 answer
    1. The volume of 100 mL is equivalent to 0.1 Liters. And 1 molar (1 mole per liter) times 0.1 liters equals 0.1 moles. The molecular weight for Citric Acid Monohydrate is 210.14 grams per mole. And 0.1 moles times 210.14 grams per mole equals 21.0 grams. So to prepare the solution, dissolve 21.0 grams of citric acid monohydrate in about 75 mL of pure water, then bring the final volume to 100 mL. Citric Acid Monohydrate is very soluble in water.
      As far as which product to buy, many grades of citric acid and citric acid monohydrate are listed. Please contact your local Technical Service group and describe your intended application so that they can help you choose the appropriate grade.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf