Fortfahren mit
A2134
4-Aminomethylbenzolsulfonamid -hydrochlorid
analytical standard, ≥95%
Synonym(e):
4-Homosulfanilamid, Mafenid, Marfanil
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 244.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10N2O2S · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.69
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
205-325-3
MDL number:
CHF 244.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95%
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl.NCc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H10N2O2S.ClH/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11;/h1-4H,5,8H2,(H2,9,10,11);1H
InChI key
SIACJRVYIPXFKS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A2799T17633984
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
assay
≥95%
assay
-
assay
-
assay
-
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760), CA5A(763), CA5B(11238), CA9(768)
mouse ... Car13(71934), Car5a(12352)
Gene Information
-
Gene Information
human ... ESR1(2099), ESR2(2100), ESRRG(2104), IL6(3569)
rat ... Ar(24208), Esr1(24890), Esr2(25149)
Gene Information
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Michaela Debreova et al.
International journal of molecular sciences, 20(11) (2019-06-07)
Tumor metastasis is tightly linked with invasive membrane protrusions, invadopodia, formed by actively invading tumor cells. Hypoxia and pH modulation play a role in the invadopodia formation and in their matrix degradation ability. Tumor-associated carbonic anhydrase IX (CAIX), induced by
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A2134-25G04061833012123