Fortfahren mit
97336
D-Sorbit
liquid, tested according to Ph. Eur.
Synonym(e):
Sorbitolum liquidum non cristallisabile, D-Glucitol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 65.50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.17
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-061-5
Beilstein/REAXYS Number:
1721899
MDL number:
CHF 65.50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
vapor density
<1 (vs air)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 25 °C)
assay
72-92%
form
liquid
impurities
28-32% water
color
white
useful pH range
5.0-7 (25 °C, 182 g/L)
mp
98-100 °C (lit.)
solubility
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F)
application(s)
advanced drug delivery
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Sugar alcohols for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S3889S6021240850
assay
72-92%
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
99% (GC)
solubility
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F)
solubility
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F)
solubility
water: soluble 182g/l at 20 °C (68 °F)
solubility
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F )
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
impurities
28-32% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
color
white
color
white
color
white
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Sorbit
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)