Merck
S6021
Sigma-Aldrich
D-Sorbit
≥98% (GC), for molecular biology
Synonym(e):
D-Glucitol
Größe auswählen
1 KG
CHF 149.00
5 KG
CHF 580.00
CHF 149.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KG
CHF 149.00
5 KG
CHF 580.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.17
Beilstein:
1721899
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.31
CHF 149.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
Molecular Biology
for molecular biology
Qualitätsniveau
Dampfdichte
<1 (vs air)
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥98% (GC)
Form
powder or crystals
Farbe
white
Nützlicher pH-Bereich
5.0-7 (25 °C, 182 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
98-100 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 182g/l at 20 °C (68 °F)
Fremdaktivität
DNase, RNase, and protease, none detected
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChIKey
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Anwendung
Kann zum Waschen von Sphäroplasten[1] und in der isoelektrischen Fokussierung eingesetzt werden, um den endoosmotischen Fluss in Agarosegelen zu minimieren.[2] Kann zur Einleitung von osmotischem Stress eingesetzt werden.
Biochem./physiol. Wirkung
D-Sorbit ist ein Zuckeralkohol, der üblicherweise als Zuckerersatz eingesetzt wird. Er kommt in der Natur vor und wird außerdem synthetisch aus Glucose hergestellt. Die Lebensmittelindustrie setzt Sorbit als Additiv in Form von Süßstoff, Feuchthaltemittel, Emulgator, Verdickungsmittel oder Nahrungsergänzungsmittel ein. D-Sorbit wird auch in Kosmetika, Papier und Pharmazeutika eingesetzt. In der Natur kommt D-Sorbit weitläufig durch Photosynthese in Pflanzen vor, von Algen bis zu Früchten höherer Ordnung aus der Familie Rosaceae.
Sonstige Hinweise
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Zuckeralkoholen für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Isoelectric focusing.
D E Garfin
Methods in enzymology, 182, 459-477 (1990-01-01)
Jessica M Bryant et al.
Molecular systems biology, 16(8), e9569-e9569 (2020-08-21)
Mutually exclusive expression of the var multigene family is key to immune evasion and pathogenesis in Plasmodium falciparum, but few factors have been shown to play a direct role. We adapted a CRISPR-based proteomics approach to identify novel factors associated
Preparation of extracts from yeast.
S M Jazwinski
Methods in enzymology, 182, 154-174 (1990-01-01)
Kartik A Shah et al.
Biotechnology and bioengineering, 112(12), 2624-2629 (2015-06-03)
Monoclonal antibodies (mAbs) that bind and neutralize human pathogens have great therapeutic potential. Advances in automated screening and liquid handling have resulted in the ability to discover antigen-specific antibodies either directly from human blood or from various combinatorial libraries (phage
Arlene E Dent et al.
PloS one, 3(10), e3557-e3557 (2008-10-30)
Antibodies that impair Plasmodium falciparum merozoite invasion and intraerythrocytic development are one of several mechanisms that mediate naturally acquired immunity to malaria. Attempts to correlate anti-malaria antibodies with risk of infection and morbidity have yielded inconsistent results. Growth inhibition assays
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf