Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 245.00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H11NaO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.18
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
252-488-1
Beilstein/REAXYS Number:
5183350
MDL number:
Form:
crystals
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
form
crystals
application(s)
research use (small molecule)
SMILES string
[Na+].CCCOC(=O)c1ccc([O-])cc1
InChI
1S/C10H12O3.Na/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8;/h3-6,11H,2,7H2,1H3;/q;+1/p-1
InChI key
IXMINYBUNCWGER-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form crystals | form powder | form crystals | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| agency tested according to Ph. Eur. | agency tested according to Ph. Eur. | agency - | agency tested according to Ph. Eur. |
| application(s) research use (small molecule) | application(s) research use (small molecule) | application(s) - | application(s) research use (small molecule) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Hydroxy-benzoesäure-propylester Natriumsalz
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 95038-500G | 04061833301869 |