Fortfahren mit
69710
Methylviolett
suitable for microscopy, mixture of polymethylated pararosaniline hydrochlorides
Synonym(e):
Methylviolett 2B, Basic Violet 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 36.40
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 69.40
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 253.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
MA.02
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8464808
Colour Index Number:
42535
CHF 36.40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder or crystals
color
green to very dark green
pH
1-2
mp
137 °C (dec.) (lit.)
solubility
ethanol and water: 0.01 g/10 mL
εmax
≥1500 at 579-589 nm in 50% ethanol
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.C\N=C1/C=C\C(C=C1)=C(/c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C24H27N3.ClH/c1-25-21-12-6-18(7-13-21)24(19-8-14-22(15-9-19)26(2)3)20-10-16-23(17-11-20)27(4)5;/h6-17H,1-5H3;1H
InChI key
JFTBTTPUYRGXDG-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl violet is a triphenylmethane dye. It is a mixture of tetra-, penta-, and hexa- methyl pararosaniline.
Methylviolett 2B ist ein Gemisch aus polymethylierten (4,5 and 6) Pararosanilin-chloriden
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
198099228842P7884
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
-
suitability
suitable for indicator
color
green to very dark green
color
-
color
-
color
-
solubility
ethanol and water: 0.01 g/10 mL
solubility
-
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder or crystals
form
crystalline powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)