Fortfahren mit
49574
Extraktionsmittel-Stammlösung
acc. to DIN EN ISO 9377-2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 129.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41113319
EC Number:
205-563-8
NACRES:
NA.21
CHF 129.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
environmental
Physical form
enthält n-Decan und n-Tetracontan als interner Standard, in n-Heptan
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5006585170651730
Heptane analytical standard
Supelco
51730
Heptane
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
environmental
application(s)
petroleum
application(s)
environmental
petroleum
application(s)
petroleum
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
49574-100ML-F04061832415642
49574-50ML-F-KC04061837612534
Questions
  1. Quali sono le concentrazioni in mg/L di n decano e n tetracontano?
    1 answer
    1. The concentrations of n-decane and n-tetracontane may vary slightly from batch to batch. According to DIN EN ISO 9377-2, the prescribed concentration is approximately 20 mg/L in heptane for n-tetracontane and approximately 15 mg/L in heptane for n-decane. This standard is primarily used for identifying the gas chromatography retention time window for hydrocarbons between n-decane and n-tetracontane, and the exact concentrations are not quantified for each batch.