Fortfahren mit
48720
Gelatine aus Schweinehaut
suitable for microbiology, low gel strength
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 131.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41106212
EC Number:
232-554-6
NACRES:
NA.85
CHF 131.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Porcine
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
powder
quality
low gel strength
ign. residue
≤2%
loss
≤15% loss on drying
pH
4.0-6.0 (50 °C, 67 mg/mL in H2O)
gel strength
90-110 g Bloom (67 mg/ml water)
solubility
H2O: 67 mg/mL at 50 °C, slightly hazy, light brownish-yellow
anion traces
chloride (Cl-): ≤2000 mg/kg
cation traces
Ca: ≤2000 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤10 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤500 mg/kg, Mg: ≤500 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤3000 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
application(s)
microbiology
Application
60 g Bloom
Other Notes
Gelatine ist ein heterogenes Gemisch aus wasserlöslichen Proteinen mit hoher mittlerer Molekularmasse, das in Kollagen vorhanden ist. Die Proteine werden mittels Sieden der relevanten Haut, Sehnen, Ligamente, Knochen usw. in Wasser extrahiert. Gelatine vom Typ A wird aus mit Säure aufgeschlossenem Gewebe gewonnen. Gelatine vom Typ B wird aus mit Kalklauge geäschertem Gewebe gewonnen.
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Disclaimer
Dry gelatin, when stored in airtight containers at room temperature, will remain unchanged for many years. When heated at 100°C in the presence of air, it swells becomes soft and disintegrates to a carbonaceous mass with evolution of pyridine bases and ammonia.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
48722G6144G9136
form
powder
form
powder
form
-
form
lyophilized powder
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
-
application(s)
-
biological source
Porcine
biological source
Porcine
biological source
-
biological source
Porcine skin
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
γ-irradiated
solubility
H2O: 67 mg/mL at 50 °C, slightly hazy, light brownish-yellow
solubility
H2O: 67 mg/mL at 50 °C, slightly hazy, slightly yellow
solubility
-
solubility
soluble 20 mg/mL, clear, colorless (in warm tissue culture medium)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gelatine aus Schweinehaut
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Anupriya Chatterjee et al.
Cells, 9(10) (2020-10-23)
Our previous studies identified that retinal endothelial damage caused by hyperglycemia or nucleoside diphosphate kinase-B (NDPK-B) deficiency is linked to elevation of angiopoietin-2 (Ang-2) and the activation of the hexosamine biosynthesis pathway (HBP). Herein, we investigated how NDPK-B is involved
Anupriya Chatterjee et al.
International journal of molecular sciences, 21(10) (2020-05-30)
Ablation of nucleoside diphosphate kinase B (NDPK-B) in mice causes a breakdown of the neurovascular unit in the retina, mimicking diabetic retinopathy. The NDPK-B deficiency-induced vascular damage is mediated by excessive angiopoietin 2 (Ang2). Herein, the potential involvement of its
Leslie Crews et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 28(16), 4250-4260 (2008-04-18)
Altered expression and mutations in alpha-synuclein (alpha-syn) have been linked to Parkinson's disease (PD) and related disorders. The neurological alterations in PD patients have been associated with degeneration of dopaminergic cells and other neuronal populations. Moreover, recent studies in murine
Global Trade Item Number
SKUGTIN
48720-100G-F04061832392844
48720-500G-F04061833499153