Merck
G6144
Sigma-Aldrich
Gelatine aus Schweinehaut
gel strength 80-120 g Bloom, Type A
Synonym(e):
Gelatin powder, Teleostean gelatine
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.83
Typ
Type A
Qualitätsniveau
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verwandte Kategorien
Anwendung
Dieses Produkt wird zur Verwendung als Trägerschicht (Substratum) in der Zellkultur empfohlen (1–5 μg/cm2 oder 0,5–50 μg/mL). Die optimale Konzentration hängt vom Zelltyp sowie von der Anwendung und den Forschungszielen ab.
Gelatine wurde in vielen Anwendungen eingesetzt. Sie wird verwendet für die Beschichtung von Zellkulturen zur Verbesserung der Zelladhäsion, als PCR-Zusatz zur Stabilisierung der Taq-DNA, als Blockierungsreagenz im Western-Blot, ELISA und in der Immunchemie sowie als Komponente des Mediums für die Spezies-Differenzierung in der Bakteriologie. Als biokompatibles Polymer wurde sie auch als Abgabeträger für die Freisetzung aktiver Biomoleküle und für die Generierung von Gewebegerüsten in Tissue-Engineering-Anwendungen verwendet. In der pharmazeutischen Industrie kann Gelatine u. a. als Stell- und Verkapselungsmittel eingesetzt werden.
Komponenten
Gelatine ist ein heterogenes Gemisch aus wasserlöslichen Proteinen mit hoher mittlerer Molekularmasse, das in Kollagen vorhanden ist. Die Proteine werden mittels Sieden der relevanten Haut, Sehnen, Ligamente, Knochen usw. in Wasser extrahiert. Gelatine vom Typ A wird aus mit Säure aufgeschlossenem Gewebe gewonnen. Gelatine vom Typ B wird aus mit Kalklauge geäschertem Gewebe gewonnen.
Vorsicht
Trockene Gelatine bleibt viele Jahre unverändert, wenn sie in einem luftdicht verschlossenen Behälter bei Raumtemperatur aufbewahrt wird. Bei einer Erhitzung auf 100 °C in Gegenwart von Luft schwillt sie auf, wird weich und zersetzt sich in eine kohlenstoffhaltige Masse, wobei Pyridinbasen und Ammonium entstehen.
Angaben zur Herstellung
Dieses Produkt wird aus Schweinehaut gewonnen. Gelatine ist sowohl in heißem als auch kaltem Wasser löslich. Sie ist in den meisten organischen Lösungsmitteln wie Alkohol, Chloroform, Schwefelkohlenstoff, Tetrachlorkohlenstoff, Ether, Benzol, Aceton und Ölen praktisch unlöslich. Der durch den Bloomgelometer bestimmte Bloomwert gibt die Gallertfestigkeit eines Gels an, das aus einer Lösung mit bekannter Konzentration gewonnen wurde. Der Bloomwert ist proportional zur mittleren Molekularmasse. Die Bloomwerte von Schweinehaut-Gelatine liegen zwischen 90 und 300 g. Dieses Produkt hat eine Gelierkraft von 80–120.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Rui Han et al.
Nanoscale, 14(33), 12060-12068 (2022-08-11)
Bacterial mechanical properties (cell wall stiffness and turgor) are important factors for bacterial survival in harsh environments. For an individual bacterial cell, it is challenging to determine the cell wall stiffness and turgor simultaneously. In this study, we adopted a
Romain Vian et al.
Food chemistry, 360, 130003-130003 (2021-05-17)
TiO2 nanoparticles known as E171 are one controversial food additive due to its potential toxicity. In this work, the main hypothesis is that the proteins adsorbed on the TiO2 nanoparticles prevent their aggregation and favor the cell penetration. To do
Christina Herre et al.
PloS one, 17(4), e0266774-e0266774 (2022-04-29)
In vitro assays of angiogenesis face immense problems considering their reproducibility based on the inhomogeneous characters of endothelial cells (ECs). It is necessary to detect influencing factors, which affect the angiogenic potency of ECs. This study aimed to analyse expression
Anthony Khong et al.
Nature communications, 13(1), 3735-3735 (2022-06-30)
The presence of the m6A modification in mammalian mRNAs is proposed to promote mRNA recruitment to stress granules through the interaction with YTHDF proteins. We test this possibility by examining the accumulation of mRNAs in stress granules in both WT
Brandan Walters et al.
Cells, 10(11) (2021-11-28)
Adipose-derived stem cells (ASCs) are an abundant and easily accessible multipotent stem cell source with potential application in smooth muscle regeneration strategies. In 3D collagen hydrogels, we investigated whether sustained release of growth factors (GF) PDGF-AB and TGF-β1 from GF-loaded
Artikel
Discussion of synthetic modifications to gelatin, improving the three-dimensional (3D) print resolution, and resulting material properties.