45993
Styrol
analytical standard
Synonym(e):
Phenylethylen, Vinylbenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
stabilized
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.6 (vs air)
Dampfdruck
12.4 mmHg ( 37.7 °C)
4.3 mmHg ( 15 °C)
Selbstzündungstemp.
914 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
6.1 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.546 (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−31 °C (lit.)
Dichte
0.906 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
petroleum
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
InChIKey
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Anwendung
Vorsicht
Empfohlene Produkte
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
hearing organs, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
89.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
32.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?