Fortfahren mit
44348
Leitfähigkeitsstandard
conductivity 3000 μS/cm at 25 °C
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 199.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
CHF 199.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
≤2.5% KCl (T)
conductivity
2970-3030 μS/cm at 25 °C
density
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
single component solution
Application
Conductivity calibration standard solution for measurement of conductivity.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
663374130351715
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
environmental
food and beverages
pharma/biopharma processes
water monitoring
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
conductivity
2970-3030 μS/cm at 25 °C
conductivity
297000-303000 μS/cm at 25 °C
conductivity
396.0-404.0 μS/cm at 25 °C
conductivity
19800-20200 μS/cm at 25 °C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
≤2.5% KCl (T)
concentration
10-25% KCl (T)
concentration
≤2.5% KCl (T)
concentration
≤2.5% KCl (T)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Leitfähigkeitsstandard
wgk
WGK 2
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - STOT RE 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)