Fortfahren mit
43301
Enalaprilat
analytical standard
Synonym(e):
(2S)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-Carboxy-3-phenyl-propyl]-amino]-propanoyl]-pyrrolidin-2-carbonsäure, N-[(1S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]-L-alanyl-L-prolin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 143.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H24N2O5
Molekulargewicht:
348.39
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
CHF 143.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
5-12 wt. % water
format
neat
SMILES string
O=C(N1CCC[C@H]1C(O)=O)[C@H](C)N[C@H](C(O)=O)CCC2=CC=CC=C2
InChI
1S/C18H24N2O5/c1-12(16(21)20-11-5-8-15(20)18(24)25)19-14(17(22)23)10-9-13-6-3-2-4-7-13/h2-4,6-7,12,14-15,19H,5,8-11H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25)/t12-,14-,15-/m0/s1
InChI key
LZFZMUMEGBBDTC-QEJZJMRPSA-N
Gene Information
human ... ACE(1636)
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1235274PHR3440Y0000615
Enalaprilat United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1235274
Enalaprilat
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Brian C Ferslew et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 42(9), 1567-1574 (2014-06-25)
Hepatic uptake and efflux transporters govern the systemic and hepatic exposure of many drugs and metabolites. Enalapril is a pharmacologically inactive prodrug of enalaprilat. Following oral administration, enalapril is converted to enalaprilat in hepatocytes and undergoes translocation into the systemic
Sylwia Magiera et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 980, 79-87 (2015-01-16)
Given the increasing popularity of aliskiren, particularly in combination with angiotensin converting enzyme inhibitor (e.g. enalapril), it is important to determine whether its use in combination with these agents is associated with potentially life threatening safety events. Analytical methods for
Global Trade Item Number
SKUGTIN
43301-25MG04061832109695