Fortfahren mit
34522
Prochloraz-Metabolit BTS44596
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
N′-Formyl-N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorphenoxy)-ethyl]-harnstoff
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 356.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H15Cl3N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
353.63
UNSPSC Code:
77101502
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
9142204
CHF 356.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
format
neat
SMILES string
ClC1=C(OCCN(CCC)C(NC([H])=O)=O)C(Cl)=CC(Cl)=C1
InChI
1S/C13H15Cl3N2O3/c1-2-3-18(13(20)17-8-19)4-5-21-12-10(15)6-9(14)7-11(12)16/h6-8H,2-5H2,1H3,(H,17,19,20)
InChI key
RHDVQZWCBQXOJW-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Dissipation and Dietary Risk Assessment of Prochloraz in Strawberries under Greenhouse Conditions.: This research investigates the dissipation rates and dietary risks of Prochloraz in strawberries, emphasizing the role of its metabolite BTS44596 in assessing the safety and environmental impact of fungicide applications in agriculture (Wang et al., 2023).
  • The journey of prochloraz pesticide in Citrus sinensis: Residual distribution, impact on transcriptomic profiling and reduction by plasma-activated water.: This research examines the distribution and reduction of Prochloraz residues and their metabolites like BTS44596 in citrus plants, contributing to the understanding of fungicide degradation products in environmental impact assessments (Lin et al., 2023).
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
345073450868367
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Prochloraz-Metabolit BTS44596
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
34522-10MG04061826760444