Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 82.60 |
2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 299.00 |
Über diesen Artikel
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
concentration
4-8% in ethanol/diethyl ether
InChI
1S/C12H14N8O27.C12H22O11/c21-13(22)37-1-3-5(7(43-16(27)28)10(46-19(33)34)12(40-3)47-20(35)36)41-11-9(45-18(31)32)8(44-17(29)30)6(42-15(25)26)4(39-11)2-38-14(23)24;13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-12H,1-2H2;3-20H,1-2H2
InChI key
OWWGYSXLINVAES-UHFFFAOYSA-N
Application
Collodion solution is used:
- In the nitrocellulose treatment of working electrode in the tissue implanted biological oxygen sensor to prevent electrode poisoning.
- As a stabilizer in synthesizing silver nanoparticles (AgNPs) to prepare silver-based conductive printing ink.
- As a binder in the preparation of titanium powder by metallothermic reduction method.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| concentration 4-8% in ethanol/diethyl ether | concentration 2% in amyl acetate | concentration 4% | concentration - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Collodion -Lösung
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-61.6 °F - closed cup
flash_point_c
-52 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?