Fortfahren mit
09415
Natrium-4-amino-salicylat Dihydrat
≥97.0% (T)
Synonym(e):
4-Amino-2-hydroxy-benzoesäure Natriumsalz, 4-Amino-salicylsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 42.70
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6NNaO3 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
205-091-2
MDL number:
Assay:
≥97.0% (T)
Form:
powder
CHF 42.70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (T)
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to faintly beige
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
O.O.[Na+].Nc1ccc(c(O)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3.Na.2H2O/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4;;;/h1-3,9H,8H2,(H,10,11);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI key
GMUQJDAYXZXBOT-UHFFFAOYSA-M
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
70862S2679H3766
assay
≥97.0% (T)
assay
-
assay
98.0-102.0% anhydrous basis
assay
≥98.0% (HPLC)
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
crystals
form
crystalline
form
-
color
white to faintly beige
color
-
color
white
color
-
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)