Fortfahren mit
08650
Chlorbenzol
analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 183.00
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 350.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.56
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-628-5
Beilstein/REAXYS Number:
605632
MDL number:
CHF 183.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
3.86 (vs air)
vapor pressure
11.8 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.7% (GC)
autoignition temp.
1178 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
7.1 %
refractive index
n20/D 1.524 (lit.), n20/D 1.525
bp
132 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Pure chlorobenzene is an aromatic organic compound most commonly used as a solvent and as a precursor in chemical syntheses. It is an intermediate in dyes and pesticide production and used in insect repellents, deodorants, and degreasers.
Application
Chlorobenzene may be used as an extraction solvent in the determination of chlorophenols in water samples and triazine herbicides in aqueous samples by chromatography techniques.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
3199968.01791900521
grade
analytical standard
grade
ACS reagent
grade
synthesis grade
grade
ZerO2®
format
neat
format
-
format
-
format
-
assay
≥99.7% (GC)
assay
≥99.5%
assay
≥99% (GC)
assay
99.8%
density
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
density
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
vapor density
3.86 (vs air)
vapor density
3.86 (vs air)
vapor density
-
vapor density
3.86 (vs air)
bp
132 °C (lit.)
bp
132 °C (lit.)
bp
132 °C/1013 hPa
bp
132 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorbenzol
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
80.6 °F
flash_point_c
27 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Determination of triazine herbicides in aqueous samples by dispersive liquid-liquid microextraction with gas chromatography-ion trap mass spectrometry
Nagaraju D and Huang SD
Journal of Chromatography A, 1161(1-2), 89-97 (2007)
In situ crystallization and crystal structure determination of chlorobenzene
Nath NK and Naumov P
Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 34(1), 63-66 (2015)
Determination of chlorobenzenes in water by drop-based liquid-phase microextraction and gas chromatography-electron capture detection
Tor A
Journal of Chromatography A, 1125(1), 129-132 (2006)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
259470-25G04061838145581
08650-25ML-F04061838652775
08650-5ML-F04061838652782