Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 114.00 | |
| 500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 342.00 |
Über diesen Artikel
Form:
powder
Suitability:
Neisseria spp.
Application(s):
environmental
food and beverages, microbiology
food and beverages, microbiology
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
biological source
bovine blood
sterility
sterile
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mol wt
Mr ~64500
packaging
pack of 100 g or 500 g
loss
<10% loss on drying
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Neisseria spp.
Gene Information
General description
Hemoglobin is present in the red-blood corpuscles (RBCs) of vertebrates. It is composed of a globular structure with four α-β sub-units.[1]
Application
Die Löslichkeit von α-Elastin wird bei der Entwicklung von Elastin-mimetischen Biomaterialien genutzt.
Biochem/physiol Actions
Sauerstoff-Transporter, KEIN Radikalfänger
Sauerstofftransporter. Das Gleichgewicht zwischen Fe2+ und Fe3+ ist ein physiologischer Indikator für die Oxygenierung des Blutes. Desoxygeniertes Hämoglobin liefert einen Rückführungsmechanismus, indem Nitrit zu NO reduziert wird, d. h. zu einem Vasodilatator, der den Blutfluss an sauerstoffarmes Gewebe erhöht.
Packaging
1 Stück enthält 100 g Haemoglobin Pulver
Disclaimer
Da natives Hämoglobin an der Luft spontan oxidiert, können diese Zubereitungen vorwiegend Methämoglobin enthalten.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| suitability Neisseria spp. | suitability - | suitability - | suitability - |
| application(s) environmental | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| form powder | form substrate powder | form lyophilized powder | form dried erythrocytes |
| sterility sterile | sterility - | sterility - | sterility - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hämoglobin aus Rinderblut
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Kamaljeet et al.
Frontiers in chemistry, 4, 50-50 (2017-01-26)
Synthetic dyes are a very efficient class of dyes that are ingested or come into contact with the skin from numerous sources (cosmetics, textiles, leather, paper, and drugs). An important component of their safety profile is the interactions that they
K M Marzec et al.
The Analyst, 140(7), 2171-2177 (2014-12-24)
The composition of the lung tissue of mice was investigated using Raman confocal microscopy at 532 nm excitation wavelength and was supported with various staining techniques as well as DFT calculations. This combination of experimental and theoretical techniques allows for
Jennie B Leach et al.
Acta biomaterialia, 1(2), 155-164 (2006-05-17)
Elastin is a critical biochemical and biomechanical component of vascular tissue. However, elastin is also highly insoluble and therefore difficult to process into new biomaterials. We present a simple approach for synthesizing elastin-based materials from two commercially available and water-soluble
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 178799-10G | 04061837497988 |
| 178799-50G | 04061837497995 |
| 08449-100G-F | 04061838652423 |
| 08449-500G-F | 04061838652430 |