Merck
H2625
Sigma-Aldrich
Hämoglobin aus Rinderblut
suitable for protease substrate, substrate powder
Synonym(e):
Hb, Methämoglobin, Rinder-Hämoglobin
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
42030116
NACRES:
NA.61
Biologische Quelle
bovine blood
Form
substrate powder
Mol-Gew.
Mr ~64500
Methode(n)
activity assay: suitable
Löslichkeit
H2O: soluble 20 mg/mL
Eignung
suitable for protease substrate
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Hämoglobin ist die Hauptkomponente von Erythrozyten und für deren rote Farbe verantwortlich. Seine normale Konzentration in den Erythrozyten beträgt 34 %. Hämoglobin ist aufgrund seiner Fähigkeit, Sauerstoff von der Lunge zu den Körpergeweben zu transportieren und den Rücktransport von Kohlenstoffdioxid zu unterstützen, das wichtigste respiratorische Protein von Wirbeltieren.
Hämoglobin ist die Hauptkomponente von Erythrozyten und für deren rote Farbe verantwortlich. Seine normale Konzentration in den Erythrozyten beträgt 34 %. Hämoglobin ist ein globuläres Protein mit α- und β-Ketten, die jeweils 141 bzw. 146 Aminosäuren enthalten. Es existiert als Tetramer, wobei jeder Monomer einen heterozyklischen Porphyrinring hat, in dem Eisen das Häm bildet.
Anwendung
Hämoglobin aus Rinderblut wird als Substrat im Cathepsin-D-Aktivitätsassay eingesetzt. Es wurde auch zur Messung der Aktivität von (pepsinartigen) Säureproteasen in Magenextrakten verwendet.
Die Löslichkeit von α-Elastin wird bei der Entwicklung von Elastin-mimetischen Biomaterialien genutzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Rinderhämoglobin wird zur Herstellung von Hämoglobin-Vesikeln (HbV) verwendet. Es hat eine hohe thermische Stabilität und zeigt im Vergleich zu menschlichem Hämoglobin eine hohe Affinität zu Sauerstoff. Rinderhämoglobin interagiert mit synthetischen und Azofarbstoffen. Polymerisierte Formen von Rinderhämoglobin werden zur Behandlung autoimmuner hämolytischer Anämie verwendet.
Sauerstofftransporter. Das Gleichgewicht zwischen Fe2+ und Fe3+ ist ein physiologischer Indikator für die Oxygenierung des Blutes. Desoxygeniertes Hämoglobin liefert einen Rückführungsmechanismus, indem Nitrit zu NO reduziert wird, d. h. zu einem Vasodilatator, der den Blutfluss an sauerstoffarmes Gewebe erhöht.
Vorsicht
Da natives Hämoglobin an der Luft spontan oxidiert, können diese Zubereitungen vorwiegend Methämoglobin enthalten.
Angaben zur Herstellung
Aus gewaschenen, lysierten und dialysierten Erythrozyten hergestellt.
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
High pressure effects on the activities of cathepsins B and D of mackerel and horse mackerel muscle
Fidalgo L, et al.
Czech Journal of Food Sciences, 32(2), 188-193 (2016)
A study of the interaction of bovine hemoglobin with synthetic dyes using spectroscopic techniques and molecular docking
Bansal S, et al.
Frontiers in Chemistry, 4(4), 50-50 (2017)
Luke J Norbury et al.
Biochimie, 93(3), 604-611 (2010-12-21)
Cathepsin proteases are promising vaccine or drug targets for prophylaxis or therapy against Fasciola parasites which express cathepsin L and B proteases during their development. These proteases are believed to be involved in important functions for the parasite, including excystment
Xianbo Lu et al.
Biosensors & bioelectronics, 23(8), 1236-1243 (2007-12-18)
Carbon nanofibers (CNFs), with typical diameters of approximately 80 nm and lengths of the order of micrometers, are extremely attractive in bioanalytical area as they can combine properties of high surface area, non-toxicity, acceptable biocompatibility, ease of fabrication, chemical and
Characteristics of bovine hemoglobin as a potential source of hemoglobin-vesicles for an artificial oxygen carrier
Sakai H, et al.
Journal of Biochemistry, 131(4), 611-617 (2002)
Protokolle
This procedure may be used for determination of Pepsin activity using hemoglobin as the substrate. It is a spectrophotometric stop rate determination.
Proteinase K activity measured via spectrophotometry using hemoglobin substrate, crucial for enzyme characterization.
Chromatograms
application for HPLC