Fortfahren mit
04718
{2-[(2,6-Dichlorphenyl)-amino]-phenyl}-methanol
pharmaceutical impurity standard
Synonym(e):
Diclofenac impurity C (PhEur), o-(2,6-Dichloranilino)-benzylalkohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 391.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H11Cl2NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.14
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
2859040
MDL number:
CHF 391.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.5% water
application(s)
clinical testing
format
neat
SMILES string
ClC1=C(NC2=CC=CC=C2CO)C(Cl)=CC=C1
InChI
1S/C13H11Cl2NO/c14-10-5-3-6-11(15)13(10)16-12-7-2-1-4-9(12)8-17/h1-7,16-17H,8H2
InChI key
HFLGAAAKRFLWLN-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR2445PHR244405136
format
neat
format
-
format
-
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
application(s)
clinical testing
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
clinical testing
impurities
≤0.5% water
impurities
-
impurities
-
impurities
≤0.5% water
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
04718-50MG04061834079132