Fortfahren mit
01042
N-Acetyl-L-cystein-methylester
≥90% (HPLC)
Synonym(e):
N-acetyl-L-cysteine methyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 193.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1724357
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder or crystals
CHF 193.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D −24.0±3°, c = 1% in methanol
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white to faint yellow
mp
77-81 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
COC(=O)[C@H](CS)NC(C)=O
InChI
1S/C6H11NO3S/c1-4(8)7-5(3-11)6(9)10-2/h5,11H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/t5-/m0/s1
InChI key
QTKAQJWFVXPIFV-YFKPBYRVSA-N
Other Notes
Sulfur transfer agent
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.1242246715401310
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
assay
97%
assay
≥98.5% (T), ≥98.5% (TLC)
form
powder or crystals
form
solid
form
liquid
form
powder or crystals
color
white to faint yellow
color
-
color
-
color
-
mp
77-81 °C
mp
110.4 °C
mp
-
mp
103-106 °C (lit.)
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
I11704-25G04061833847527
I11704-5G04061833361245
01042-5G04061832640938