Wichtige Dokumente
467154
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-cysteinmethylester
97%, for peptide synthesis
Synonym(e):
N-Boc-L-cysteine methyl ester
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-cysteinmethylester, 97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]22/D +21°, c = 7.5 in chloroform
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Brechungsindex
n20/D 1.475 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
Dichte
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
COC(=O)[C@H](CS)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO4S/c1-9(2,3)14-8(12)10-6(5-15)7(11)13-4/h6,15H,5H2,1-4H3,(H,10,12)/t6-/m0/s1
InChIKey
NJGIAKIPSDCYAC-LURJTMIESA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?