Fortfahren mit
03-0690
Benedicts Reagens
for the qualitative determination of sugars
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
availability
available only in Japan
SMILES string
[Cu+2].[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)(O)O.[O-]C(=O)C(O)(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].[O-]C(=O)O.O
InChI
1S/C6H8O7.CH2O3.Cu.2Na.H2O4S.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;2-1(3)4;;;;1-5(2,3)4;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);(H2,2,3,4);;;;(H2,1,2,3,4);1H2/q;;+2;2*+1;;/p-4
InChI key
QFKWSRIUZIYLCK-UHFFFAOYSA-J
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benedicts Reagens
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fatal accidental ingestion of Clinitest in adult.
H J O'Connor et al.
Journal of the Royal Society of Medicine, 77(11), 963-965 (1984-11-01)
[Caustic lesions caused by test tablets used in semiquantitative urinary sugar determination (Clinitest)].
I Schlatter-Lanz
Schweizerische Rundschau fur Medizin Praxis = Revue suisse de medecine Praxis, 74(50), 1402-1406 (1985-12-10)
Dangers of Clinitest ingestion.
A Barge et al.
Journal of the Royal Society of Medicine, 78(3), 271-271 (1985-03-01)