Fortfahren mit
DTT-RO
Roche
DTT
crystalline powder, =97% (Ellman′s reagent), Mr 154.3
Synonym(e):
DL-Dithiothreitol, 1,4-Dithiothreitol, Cleland-Reagenz, Dithiothreitol, 1,4-, threo-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, Clelands Reagens, DTT
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 88.90
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 315.00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 630.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
1719757
MDL number:
NACRES:
NA.54
CHF 88.90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
1,4-Dithiothreitol
assay
97% (Ellman′s reagent)
form
crystalline powder
mol wt
Mr 154.3
reaction suitability
reagent type: reductant
packaging
pkg of 10 g (10708984001), pkg of 2 g (10197777001), pkg of 25 g (11583786001)
manufacturer/tradename
Roche
pH
5.1 (20 °C)
mp
41-44 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
General description
1,4-Dithiothreitol ist allgemein unter der Bezeichnung Clelands Reagenz bekannt. Es bietet Schutz für Thiolgruppen und reduziert Disulfidbindungen in Peptiden und Proteinen. Es reduziert Disulfidbindungen an die Sulfhydrylgruppe und wird häufig in Rezeptorstudien verwendet, um die funktionelle Bedeutung der Disulfidbindungen bei der Rezeptor-Okkupanz und um die Rezeptor-Funktionalität zu bestimmen.[1] Außerdem bleiben die Monothiole vollständig im reduzierten Zustand bestehen.
Application
1,4-Dithiothreitol wird verwendet:
  • Für die Isolierung, Aufreinigung und Charakterisierung von Proteinen und Enzymen[2]
  • Für die Messung der Enzymaktivitäten (Reaktivierung der Enzyme)
  • Für die Bestimmung der Disulfidgruppen in Proteinen und Enzymen
  • Für die DNA-Extraktion vor der Amplifkation[3]
Ein hervorragendes Reagens, um SH-Gruppen in reduziertem Zustand zu halten; reduziert Disulfide quantitativ. DTT-Zugabe in den Probenpuffer ist ein effektives Mittel um Disulfidbindungen in Proteinen vor der Durchführung einer SDS-PAGE zu reduzieren. DTT kann auch dazu benutzt werden, um die Disulfid-Brücken des Crosslinkers N,N′-bis(acryloyl)cystamin zu spalten und dadurch die Matrix eines Polyacrylamidgels aufzulösen. DTT riecht weniger stechend und ist weniger giftig als 2-Mercaptoethanol. In der Regel genügt eine sieben Mal kleinere Konzentration an DTT (100 mM) als die, für 2-Mercaptoethanol notwendige (5% v/v, 700 mM).
Features and Benefits
Oxidierte Form: <2,5 % (Extinktion bei 283 nm)
Preparation Note
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Eine Lösung von DTT in HEPES-Puffer, pH 7,75, ist bei 2 bis 8 °C eine Woche haltbar, wenn der Behälter dicht verschlossen und die Lösung mittels Argon oder Stickstoff vor einer Aussetzung an atmosphärischen Sauerstoff geschützt wird.
Other Notes
Enantiomere
Unser DTT-Präparat ist optisch inaktiv, d. h. es ist ein D,L-DTT.
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
3860-OPD063243815
DTT crystalline powder, =97% (Ellman&#8242;s reagent), Mr 154.3
Roche
DTT-RO
DTT
DTT OmniPur&#174; Grade, &gt;= 99.4%, Used for reduction of protein disulfide linkages
Millipore
3860-OP
DTT
assay
97% (Ellman′s reagent)
assay
≥99.4%
assay
≥98% (HPLC), ≥99.0% (titration)
assay
≥99.5% (RT)
mp
41-44 °C (lit.)
mp
-
mp
41-44 °C (lit.)
mp
41-44 °C (lit.)
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
powder
form
powder
pH
5.1 (20 °C)
pH
-
pH
-
pH
4.0-6.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
description
1,4-Dithiothreitol
description
-
description
-
description
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)