Merck
DNTP-RO
Roche
Desoxynucleosid-Triphosphat-Set
PCR Grade, sodium salt
Synonym(e):
Set aus dATP, dCTP, dGTP und dTTP, in PCR-Qualität, dATP, dCTP, dGTP, dTTP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
4 X 250 μL
CHF 472.00
4 X 1250 μL
CHF 2’060.00
CHF 472.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41106300
Assay:
99% (dNTP)
Form:
liquid
Solubility:
water: miscible
Storage temp.:
−20°C
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
assay
99% (dNTP)
form
liquid
usage
sufficient for 37,500 reactions (03622614001), sufficient for 6,250 reactions (11969064001)
packaging
pkg of 4 × 1,250 μL (03622614001 [4x100 mM]), pkg of 4 × 250 μL (11969064001 [4x100 mM])
manufacturer/tradename
Roche
concentration
<0.9% (dNDP)
color
colorless
solubility
water: miscible
storage temp.
−20°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
03732738001DNSTP-RODNTP100A
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
assay
99% (dNTP)
assay
≤1.5% (ddNDP, HPLC), ≥98% (ddNTP, HPLC)
assay
≥98% (dntp)
assay
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
color
colorless
color
colorless
color
colorless
color
colorless
General description
Dieses Produkt enthält 4 separate Flaschen mit dATP, PCR-Qualität, dCTP, PCR-Qualität, dGTP, PCR-Qualität und dTTP, PCR-Qualität, jeweils mit einer Konzentration von 100 mM, als klare und farblose Lösung der Natriumsalze (pH 8,3).
Application
Das Deoxynucleosid-Triphosphat-Set, PCR-Qualität, ist für viele Anwendungen, bei denen hochwertige Reagenzien benötigt werden, geeignet. Zu diesen Anwendungen zählen reverse Transkription (RT), Polymerase-Kettenreaktion (PCR), RT-PCR, DNA-Markierungsreaktionen und Sequenzierungs-/Zyklussequenzierungsanalysen.[1][2]
Features and Benefits
Roche Nukleotide in PCR-Qualität werden speziell hergestellt und auf die höchstmögliche chemische Reinheit aufgereinigt.
  • Roche Nukleotide in PCR-Qualität enthalten mindestens 99 % des relevanten Deoxynucleosid-Triphosphats (dNTP) und weniger als 0,9 % Deoxynucleosid-Diphosphat (dNDP).
  • Sie werden als klare, farblose Lösungen in Wasser in einer Konzentration von 100 mM (pH 8,3) bereitgestellt.
  • Durch den Herstellungsprozess sind Nukleotide in PCR-Qualität frei von dNTPs mit modifizierten Basen sowie frei von Tetra- und Pyrophosphat-Kontaminationen. Tetraphosphate können sich zersetzen und Pyrophosphat bilden, ein bekannter Hemmer von Amplifikationsreaktionen. Deshalb ist die Reinheit der Nukleotide von entscheidender Bedeutung für den Erfolg Ihrer Amplifikationsreaktionen.
  • Nukleotide in PCR-Qualität sind ab Herstellungsdatum 30 Monate lang haltbar, wenn sie bei -15 bis -25 °C gelagert werden.
Packaging
1 Set mit 4 Komponenten
  • dATP, PCR-Qualität, Natriumsalz, 100 mM
  • dCTP, PCR-Qualität, Natriumsalz, 100 mM
  • dGTP, PCR-Qualität, Natriumsalz, 100 mM
  • dTTP, PCR-Qualität, Natriumsalz, 100 mM
Preparation Note
Arbeitslösung: Um die besten Ergebnisse zu erzielen, eine Desoxynukleotid-Mischung mit dATP, dCTP, dGTP, dTTP (jeweils 10 mM) herstellen; (Beispiel: zur Herstellung von 100 μl Nukleotid-Mischung (je) 10 μl dATP, dCTP, dGTP, dTTP zu 60 μl Wasser, PCR-Qualität hinzufügen).
Analysis Note
Funktionsgeprüft durch RT-PCR: Nach Maßgabe der aktuellen Qualitätskontrollverfahren auf die Abwesenheit von kontaminierenden Deoxyribonukleasen, Ribonukleasen und Nicking-Aktivitäten getestet.
Other Notes
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • dATP, PCR Grade, sodium salt 100 mM
  • dCTP, PCR Grade, sodium salt 100 mM
  • dGTP, PCR Grade, sodium salt 100 mM
  • dTTP, PCR Grade, sodium salt 100 mM
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Michael Weichhaus et al.
International journal of oncology, 41(2), 745-752 (2012-05-23)
The past two decades have seen a drastic increase in obesity rates in Western societies and emerging countries. As such, it has become increasingly important to understand the molecular mechanisms by which obesity affects the risk of developing associated co-morbidities.
Ellen G Christensen et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 55(9), 4064-4071 (2011-07-13)
The human food-borne pathogen Listeria monocytogenes is capable of persisting in food processing plants despite cleaning and sanitation and is likely exposed to sublethal biocide concentrations. This could potentially affect susceptibility of the bacterium to biocides and other antimicrobial agents.