Fortfahren mit
CO-RO
Roche
cOmplete Proteasehemmer-Cocktail
Tablets provided in glass vials
Synonym(e):
Proteasehemmer-Tabletten
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
20 tabs
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 696.00
3 x 20 tabs
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’770.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Form:
tablet
Solubility:
aqueous buffer: soluble
Storage temp.:
2-8°C
CHF 696.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
tablet
packaging
vial of 20 tablets (11697498001), vial of 3 × 20 tablets (11836145001)
manufacturer/tradename
Roche
optimum pH
<7.5
solubility
aqueous buffer: soluble
absorption
0.08 at 280 nm
storage temp.
2-8°C
General description
cOmplete Proteasehemmer-Tabletten hemmen zahlreiche Serine, Cysteine und Metallproteasen sowie Calpaine. Aufgrund ihrer optimierten Zusammensetzung weisen die Tabletten ausgezeichnete Hemmleistung auf und eignen sich vorzüglich zum Schutz von Proteinen, die aus Tiergeweben, Pflanzen, Hefen und Bakterien isoliert wurden. cOmplete Tabletten enthalten EDTA sowie irreversible und reversible Proteasehemmer.
Application
cOmplete wird zur Hemmung von Serin, Cystein und Metallproteasen in Bakterien-, Säuger-, Hefe- und Pflanzenzellextrakten verwendet.[1][2][3][4][5]
cOmplete enthält sowohl reversible als auch irreversible Proteasehemmer. Deshalb empfehlen wir, cOmplete nicht nur bei den anfänglichen Aufbereitungsschritten, sondern allen Stammpuffern und -lösungen zuzugeben, die normalerweise durch Proteasehemmer geschützt werden.
cOmplete enthält EDTA (1 Tablette liefert eine 1 mM EDTA-Lösung in 50 ml). Der Extraktionspuffer sollte daher keine divalenten Kationen wie Ca2+ , Mg2+ oder Mn2+ enthalten, da andernfalls die Hemmung der Metallproteasen unvollständig sein könnte. Wenn das Protein von Interesse mittels IMAC ((Immobilisierte Metall-Affinitätstschromatographie) aufgereinigt wird, wie z.B. Poly-His-markierte rekombinante Proteine, muss das EDTA vor der Chromatographie (z.B. durch Dialyse) eliminiert werden.
Alternativ dazu kann cOmplete EDTA-frei verwendet werden. Diese Tabletten sind identisch mit cOmplete, enthalten jedoch kein EDTA oder andere Chelatbildner.
cOmplete-Tabletten hemmen die proteolytische Aktivität in großen Extraktionsvoumina (bis zu 50 ml). Wenn Sie mit kleineren Mengen (bis zu 10 ml) arbeiten, empfehlen wir die Verwendung von cOmplete Mini. Die Zusammensetzung der cOmplete-Minitablette ist identisch mit der regulären cOmplete-Tablette.
Der cOmplete Proteasehemmer-Cocktail findet Anwendung als Komponente von
  • Lysepuffer für die Homogenisierung glatter Schwellkörpermuskeln (CSM) der Ratte zur Gewinnung häutiger und zytosolischer Fraktionen
  • Kaltpuffer A für die Vorbereitung zytosolischer und nukleärer Extrakte
  • Lysepuffer für die Homogenisierung von Geweben zur Bestimmung der Proteinexpression mittels Western Blot
  • phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS) zur Lyse von Rattenretinae für enzymgekoppelte Immunosorbent-Assays (ELISA)
Biochem/physiol Actions
Mischung aus mehreren Proteasehemmern mit breiter Hemmspezifität. Zur Hemmung von Serin, Cystein und Metallproteasen in Bakterien-, Säuger-, Hefe- und Pflanzenzellextrakten.
Features and Benefits
Verwenden Sie cOmplete Proteasehemmer-Tabletten, um Ihre Proteine vor zahlreichen Proteasen zu schützen. In nur wenigen Minuten kann ungehemmte proteolytische Aktivität das Protein, das Sie in tagelanger Arbeit isoliert haben, abbauen. Jede dieser praktischen wasserlöslichen Tabletten enthält ein Proteasehemmergemisch, das die proteolytische Aktivität der meisten Zelltypen, einschließlich Tier-, Pflanzen-, Hefe- und Bakterienzellen, hemmt. Da kein Abwiegen oder Abmessen erforderlich ist, werden konstante Ergebnisse gewährleistet.
  • Einfach anzuwenden: Es wird einfach eine schnell auflösende Tablette zum Puffer gegeben.
  • Umfassender Schutz: Sofortiger Schutz von Proteinen vor zahlreichen Proteasen.
  • Flexibel: Schutz von Proteinen in Extrakten aus praktisch allen Geweben oder Zellen, einschließlich von Tieren, Pflanzen, Hefen, Bakterien oder Schimmelpilzen.
  • Sicher: Die Auswahl nicht toxischer Hemmstoffe stellt kein Risiko für das Umfeld dar.
  • Für die IMAC-Aufreinigung geeignet: cOmplete His-Tag Aufreinigungsharz dient zur Aufreinigung polyhistidinmarkierter Proteine.
Physical form
Tabletten in Glasflaschen
Preparation Note
Arbeitskonzentration: 1 Tablette pro 50 ml Extraktionslösung
Arbeitslösung: Herstellung der Arbeitslösung:
Eine cOmplete Proteasehemmer-Tablette ist ausreichend zur Hemmung der proteolytischen Aktivität in 50 ml Extraktionslösung. Bei sehr hoher proteolytischer Aktivität sollte eine Tablette pro 25 ml Extraktionspuffer verwendet werden. Die Tabletten können direkt zum Extraktionsmedium zugegeben werden. Alternativ dazu kann eine Stammlösung (25 X Konz.) hergestellt werden.
Herstellung einer Stammlösung (25 X Konz.):
Lösen Sie eine cOmplete Proteasehemmer-Tablette in 2 ml destilliertem Wasser oder in 2 ml 100 mM Phosphatpuffer pH 7,0 auf.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Die Stammlösung kann 1 bis 2 Wochen bei 2 bis 8 °C oder mindestens 12 Wochen bei -15 bis -25 °C aufbewahrt werden.
In wässrigen Puffern löslich oder kann direkt zum Extraktionsmedium geben werden. Alternativ dazu kann eine 25x-Stammlösung in 2 ml Wasser oder 100 mM Phosphatpuffer (pH 7,0) hergestellt werden. Die Stammlösung ist 1 bis 2 Wochen bei 2 bis 8 °C oder mindestens 12 Wochen bei -15 bis -25 °C haltbar; kann auch in thiolhaltigen Lösungen bei 15 bis 25 °C verwendet werden.
Analysis Note
Leistungsgeprüft mit Pankreasextrakt.
Other Notes
Die Hemmeffizienz lässt sich schnell und mit hoher Empfindlichkeit mithilfe des universellen Proteasesubstrats testen. Nur für die Life Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Proprietäres Gemisch aus verschiedenen Proteasehemmern mit breiter Hemmspezifität.
Legal Information
cOmplete is a trademark of Roche
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
046931160010469312400104693132001
form
tablet
form
tablet
form
tablet
form
tablet
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
solubility
aqueous buffer: soluble
solubility
water: soluble
solubility
aqueous buffer: soluble, water: soluble
solubility
aqueous buffer: soluble, water: soluble
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
packaging
vial of 20 tablets (11697498001), vial of 3 × 20 tablets (11836145001)
packaging
pkg of 20 tablets
packaging
pack of 30 tablets (individually packed in foil blister packs)
packaging
pkg of 20 tablets (individually packed in foil blister packs)
optimum pH
<7.5
optimum pH
-
optimum pH
-
optimum pH
-
Still not finding the right product?
signalword
Danger
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
pictograms
CorrosionHealth hazard
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
It is possible dissolve 1 tablet in as little as 2 ml double distilled Water, results in a 25x stock solution, without difficulty.
Artikel
Protease Inhibitor Cocktails maintain and preserve cellular protein composition following cell lysis. When used with CelLytics, they also preserve target protein activity. These cocktails have been optimized for a wide variety of specific applications, ensuring excellent inhibition and ease of use.
Get maximum protection after protein isolation by using protease and phosphatase inhibitor cocktail tablets from Roche.
Verwandter Inhalt
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1169749800104061838251008
1183614500104061838251121