Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32011202
Manufacturer/tradename:
Specialty Media
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmanufacturer/tradename
Specialty Media
Quality Segment
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
Bei Umgebungstemperatur aufbewahren
Application
Forschungskategorie
Zellkultur
Zellkultur
Packaging
10 sterile Zylinder/60-mm-Schale
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Specialty Media | manufacturer/tradename Specialty Media | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-30°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in - |
| input sample type: mouse embryonic stem cell(s) | input sample type: mouse embryonic stem cell(s) | input - | input - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |