Fortfahren mit
TR-1004
Klon-Zylinder, Durchmesser 8 mm x 8 mm
Synonym(e):
lentiviral transduction
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32011202
Manufacturer/tradename:
Specialty Media
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Specialty Media
Quality Level
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
Bei Raumtemperatur aufbewahren.
Application
Forschungskategorie
Zellkultur
Packaging
15 sterile Zylinder/60-mm-Schale
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TR-10052753733326
manufacturer/tradename
Specialty Media
manufacturer/tradename
Specialty Media
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
input
-
input
-
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
"As transgenic mouse core laboratories know well, mouse models are a powerful means of determining the function of mammalian genes in the context of whole organisms—especially since over 95% of the mouse genome is similar to the human genome. However, you may not know that: 1. Laboratory mouse strains are descended from ancestors in modern-day Pakistan. 2. The first inbred strain of lab mouse was created in 1909. It was named DBA for its coat color: dilute brown non-agouti. 3. There is a mutant mouse actually named“Bad Hair Day” (Bhrd). Someone get this little guy a stylist! 4. Male mice, when treated with anticancer drugs, have been shown to pass on DNA instability to their offspring. 5. The founder of Jackson Laboratories, C. C. Little, once had lunch with Walt Disney to request that an animated film be created linking Mickey Mouse and the laboratory mouse. The request was denied."
Global Trade Item Number
SKUGTIN
TR-100404053252664519