Fortfahren mit
S4530
EX-WAX Extraktionskit für in Paraffin eingebettete DNA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.51
eCl@ss:
32161000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
manufacturer/tradename
Chemicon®, EX-WAX
technique(s)
DNA extraction: suitable
application(s)
sample preparation
shipped in
ambient
General description
Das CHEMICON EX-WAX DNA-Extraktionskit ist zur DNA-Extraktion aus in 10 % Formalin oder nicht quervernetzten Fixiermitteln fixiertem und in Paraffin eingebettetem Gewebe bestimmt. Mit diesem Kit extrahierte DNA eignet sich zur Amplifikation mittels PCR.
Grenzwerte:
Die Qualität der extrahierten DNA steht in direktem Zusammenhang mit der Qualität des eingebetteten Gewebes. Bei unsanfter oder längerer Fixierung werden die Ergebnisse negativ beeinflusst.
Zusammenfassung und Prinzip
Das EX-WAX DNA-Extraktionskit eignet sich für in 10 % Formalin oder nicht quervernetzten Fixiermitteln fixiertes und in Paraffin eingebettetes Säugetiergewebe. Die DNA wird durch den Proteinverdau zugänglich. Die DNA wird solubilisiert und die verdauten Proteine werden „entsalzt“ und an den Röhrchenboden zentrifugiert. Die DNA wird ausgefällt, unter Vakuum getrocknet und erneut suspendiert. In Lösung ist die DNA schließlich für die Amplifikation mittels PCR geeignet.
Warnungen und Vorsichtshinweise
1. Beim Isolieren und Handhaben von DNA sind Handschuhe zu tragen, um die Aktivität der endogenen Nukleasen zu minimieren. Für zusätzlichen Schutz vor den Nukleasen autoklavierte Pipettenspitzen und 1,5-ml-Mikrozentrifugenröhrchen verwenden.
2. Die Volumina sind für fünf 5 μm dicke Gewebeschnitte optimiert.
3. Für in 10 % Formalin oder nicht quervernetztem Fixiermittel fixiertes Gewebe geeignet.
4. Nicht zur Verwendung in frischen Gefrierschnitten empfohlen.
Application
Vorbereitung der Reagenzien
Proteinverdauenzymlösung
1,25 ml steriles destilliertes Wasser (im Lieferumfang enthalten) in das Fläschchen mit dem Proteinverdauenzympulver geben. Gründlich mischen. Nicht gebrauchte Lösungen bei -15 °C bis -25 °C aufbewahren.
Extraktionsverfahren
1. Das Gewebe in 5 μm dicke Schnitte teilen. Für jede Extraktion 3–5 Gewebeschnitte verwenden.
2. Paraffinreste abschneiden und die Gewebeschnitte in 1,5-ml-Röhrchen geben. Kurz zentrifugieren, um die Gewebeschnitte zu pelletisieren.
3. 1 ml frisches 100%iges Ethanol (Raumtemperatur) hinzugeben und 15 Sekunden lang vorsichtig vortexen.
4. 3 Minuten bei 12.000 U/min in einer Mikrozentrifuge zentrifugieren.
5. Das Ethanol entfernen und das Pellet in einem Vakuumkonzentrator oder bei 60 °C 10 Minuten mit offener Kappe trocknen. Falls noch Ethanolreste vorhanden sind, weitere 10 Minuten trocknen.
6. 150 μl Verdaulösung und 50 μl Proteinverdauenzymlösung in das Röhrchen geben und durch Rühren mischen. Das Pellet mit dem Ende der Mikropipettiererspitze physisch in die Lösung mischen. Nicht in die Pipette aufziehen und wieder herausdrücken (da sich das Pellet dabei nicht auflöst).
7. Bei 50 °C mindestens 4 Stunden und maximal über Nacht inkubieren.
8. 100 μl Extraktionslösung zugeben und 15 Sekunden durch Umdrehen (mindestens 3 Mal) mischen. Bei zu starkem Mischen wird die DNA abgeschert.
9. 10 Minuten bei 12.000 U/min in einer Mikrozentrifuge zentrifugieren. Den Überstand entfernen und in ein sauberes 1,5-ml-Röhrchen geben. Hierzu vorsichtig mit der Pipettenspitze durch die oben liegende Paraffinschicht stechen und den Überstand abziehen, sodass das Paraffin und das Pellet zurück bleiben (siehe Abbildung 1). Wenn geringe Paraffinmengen mit dem Überstand entfernt werden, wird die Extraktion dadurch nicht beeinträchtigt.
10. 150 μl Präzipationslösung zum Überstand geben, das Röhrchen 3 Mal umdrehen und anschließend 900 μl eiskaltes (-20 °C) 100%iges Ethanol zugeben. Das Röhrchen mit einer Kappe versehen und zum Mischen mehrmals umdrehen.
11. Mindestens 1 Stunde bei -20 °C ruhen lassen.
12. 10 Minuten bei 12.000 U/min in einer Mikrozentrifuge zentrifugieren. Den Überstand entsorgen.
13. Das Pellet in einem Vakuumkonzentrator oder bei 60 °C 10 Minuten mit offener Kappe trocknen. Falls noch Ethanolreste vorhanden sind, weitere 10 Minuten trocknen.
14. 50 μl Resuspensionslösung zugeben und 1 Stunde bei 50 °C im Wasserbad inkubieren.
15. Für jede PCR-Reaktion 1 μl der resuspendierten DNA verwenden und Testläufe mit geeigneten PCR-Kontrollen durchführen.
Fehlerbehebung
1. Beim Resuspendieren der DNA in Resuspensionslösung darf die DNA nicht auf über 55 °C erwärmt werden. Dies würde zu einem Zerfall der DNA führen.
2. Wenn die PCR-Reaktion fehlschlägt, wie folgt auf das Vorhandensein und die Qualität der DNA prüfen: 10 μl der extrahierten Proben-DNA und Molekulargewichtsmarker auf einem Minigel mit 0,8 % Agarose unter Verwendung eines Kamms mit einem Zahnabstand von 3 mm analysieren. In einer Geltiefe von etwa 5 cm mit Bromophenolblau-Farbstoff markieren. Wenn keine Proben-DNA zu erkennen ist, versuchen, 10–40 μl Proben-DNA für die PCR-Reaktion hinzuzufügen oder mehr Gewebeschnitte zu extrahieren. Bei einer geringen Gewebemenge im Block mehr Gewebeschnitte extrahieren und bei sehr großen Gewebemengen kann versucht werden, den Versuch mit weniger Gewebe zu wiederholen.
Other Notes
Ausreichend Reagenzien zur Durchführung von 20 DNA-Extraktionen mit drei bis fünf 5 μm dicken Gewebeschnitten pro Extraktion.
90442 Steril destilliertes Wasser (klar), 1,25 ml, Raumtemp.
90443 Verdaulösung, 3,0 ml, Raumemp.
90444 Extraktionslösung, 2,0 ml, Raumtemp.
90445 Präzipitationslösung, 3,0 ml, Raumtemp.
90446 Resuspensionslösung, 2,0 ml, Raumtemp.
90447 Proteinverdauenzym, 25 mg, -15 bis -25 °C
(Pulver)
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
XNAT2XNAT2R3095
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
DNA amplification: suitable
manufacturer/tradename
Chemicon®, EX-WAX
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Chemicon®
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
application(s)
sample preparation
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
V Vaccaro et al.
BioMed research international, 2014, 351252-351252 (2014-05-31)
No established chemotherapeutic regimen exists for the treatment of recurrent malignant gliomas (rMGs). Herein, we report the activity and safety results of the bevacizumab (B) plus fotemustine (FTM) combination for the treatment of rMGs. An induction phase consisted of B
Monika E Hegi et al.
The New England journal of medicine, 352(10), 997-1003 (2005-03-11)
Epigenetic silencing of the MGMT (O6-methylguanine-DNA methyltransferase) DNA-repair gene by promoter methylation compromises DNA repair and has been associated with longer survival in patients with glioblastoma who receive alkylating agents. We tested the relationship between MGMT silencing in the tumor
Roger Stupp et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 28(16), 2712-2718 (2010-05-05)
Invasion and migration are key processes of glioblastoma and are tightly linked to tumor recurrence. Integrin inhibition using cilengitide has shown synergy with chemotherapy and radiotherapy in vitro and promising activity in recurrent glioblastoma. This multicenter, phase I/IIa study investigated
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S453008436037124419