Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 125.00 |
Über diesen Artikel
CHF 125.00
Produktname
mPAGE® 8% Bis-Tris vorgegossenes Gel, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 15 well
shelf life
18 mo.
packaging
pkg of 10 gels
L × W × wells
10 cm × 8 cm × 15 well
cassette W × L
10 cm × 8 cm
gel thickness
1 mm
well maximum volume
40 μL
well wells
15 wells
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
storage temp.
2-8°C
General description
- Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Application
- Beladung: bis zu 60 μl Probe/Well
- Typische Laufzeit 26 min (MES, 180 V) oder 31 min (MOPS, 200 V)
- Dichtung umdrehen bei Verwendung mit Bio-Rad Mini-PROTEAN Systemen
- Adapter (MPTA) mit XCell SureLock und anderen kompatiblen Systemen verwenden
Western Blot
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| compatibility mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System | compatibility mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System | compatibility mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System | compatibility mPAGE® (MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System) |
| cassette W × L 10 cm × 8 cm | cassette W × L 10 cm × 8 cm | cassette W × L 10 cm × 8 cm | cassette W × L 10 cm × 8 cm |
| gel thickness 1 mm | gel thickness 1 mm | gel thickness 1 mm | gel thickness 1 mm |
| well maximum volume 40 μL | well maximum volume 60 μL | well maximum volume 80 μL | well maximum volume 80 μL |
| shelf life 18 mo. | shelf life 18 mo. | shelf life 18 mo. | shelf life 18 mo. |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under mPAGE® 8% Bis-Tris vorgegossenes Gel
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokolle
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
Instructions for setting up an mPAGE™ SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using an Invitrogen XCell Surelock® mini-cell.
Artikel
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Verwandter Inhalt
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MP8W15 | 04054839762055 |