Fortfahren mit
MABS1237
Anti-NKCC1/2-Antikörper, Klon T4
clone T4, from mouse
Synonym(e):
Solute carrier family 12 member 1, Solute carrier family 12 member 2, Bumetanide-sensitive sodium-(potassium)-chloride cotransporter 2, Bumetanide-sensitive sodium-(potassium)-chloride cotransporter 1, Basolateral Na-K-Cl symporter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
T4, monoclonal
Application:
EM, ICC, IF, IP, WB
Citations:
2
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
T4, monoclonal
species reactivity
gerbil, fish, canine, mouse, human, shark, bovine, avian, ferret, rat, rabbit
technique(s)
electron microscopy: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC12A2(6558)
General description
Mitglied 1 der SLC-Familie 12 (UniProt Q13621; auch bekannt als Bumetanid-empfindlicher Natrium(Kalium)-Chlorid-Cotransporter 2) und Mitglied 2 der SLC-Familie 12 (UniProt P55011; auch bekannt als Basolateraler Na-K-Cl-Symporter, Bumetanid-empfindlicher Natrium(Kalium)-Chlorid-Cotransporter 1) werden beim Menschen durch das Gen SLC12A1 (alias NKCC2; Gen-ID 6557) bzw. SLC12A2 (alias NKCC1; Gen-ID 6558) kodiert. NKCC1 (SLC12A2) und NKCC2 (SLC12A1) gehören zur Unterfamilie der Kationen-Chlorid-Cotransporter (CCCs), die den elektroneutralen Transport von Natrium, Kalium und Chlorid durch die Plasmamembran vermitteln und durch Verbindungen vom Typ Bumetanid und Furosemid gehemmt werden. NKCCs spielen eine wichtige Rolle bei der Regulierung des Zellvolumens, wobei NKCC2 an der Rückresorption von Salz und osmotisch gebundenem Wasser in Nierenepithelzellen beteiligt ist, während NKCC1 einen großen Einfluss auf die intrazelluläre Chloridionenkonzentration ([Cl-]i) in glatten Gefäßmuskelzellen (VSMCs) und neuronalen Zellen hat. Bei primärer Hypertonie ist die NKCC1-Aktivität in VSMCs und Neuronen des paraventrikulären Nukleus (PVN) erhöht, was zu einem erhöhten peripheren Widerstand im systemischen Kreislauf bzw. zur Aktivierung des sympathischen Nervensystems (SNS) führt. Humanes NKCC1 und NKCC2 sind 12-Transmembranproteine, deren N- und C-terminale Enden an der zytoplasmatischen Seite exponiert sind (AS 1–285 und 921–1212 von NKCC1; AS 1–177 und 814–1099 von NKCC2).
~ 165 kDa gemessen. Die Zielbanden erscheinen aufgrund der Glykosylierung größer als die berechneten Molekulargewichte von 131,4/129,7 kDa (humane NKCC1-Isoform 1/2), 121,5/121,4 kDa (humane NKCC2-Isoform A/F), 131,0 kDa (Maus-NKCC1), 120,4/120,3/120,3 kDa (Maus-NKCC2-Isoform A/B/F) und 130,4/120,6 kDa (Ratten-NKCC1/NKCC2). In einigen Lysat(en) können uncharakterisierte Banden beobachtet werden.
Immunogen
Rekombinantes humanes C-terminales NKCC1-Fragment.
Application
Dieser monoklonale Maus-Anti-NKCC1/2-Antikörper, Klon T4, Best.-Nr. MABS1237, weist Konzentrationen von NKCC1 und NKCC2 nach und wurde für den Einsatz in der Elektronenmikroskopie, Immunzytochemie, Immunfluoreszenz, Immunpräzipitation und im Western Blot publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Signalisierung
Biochem/physiol Actions
Klon T4 erkennt sowohl NKCC1 als auch NKCC2, indem er auf ein Epitop in der C-terminalen Region abzielt, das nur unter denaturierenden Bedingungen freigelegt wird und für die Antikörperbindung unzugänglich ist, wenn NKCC seine native Konformation annimmt (Lytle, C., et al. (1995)). Am. J. Physiol. 269(6 Pt 1):C1469-C1505).
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt.
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde NKCC in 10 µg HeLa-Zelllysat nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ABS1004AB2281HPA014967
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Gene Information
human ... SLC12A2(6558)
Gene Information
human ... SLC12A2(6558)
Gene Information
human ... SLC12A1(6557)
Gene Information
human ... SLC12A1(6557)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
clone
T4, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
gerbil, fish, canine, mouse, human, shark, bovine, avian, ferret, rat, rabbit
species reactivity
human
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kiyoshi Egawa et al.
Scientific reports, 13(1), 5685-5685 (2023-04-18)
Angelman syndrome is a neurodevelopmental disorder caused by loss of function of the maternally expressed UBE3A gene. Treatments for the main manifestations, including cognitive dysfunction or epilepsy, are still under development. Recently, the Cl- importer Na+-K+-Cl- cotransporter 1 (NKCC1) and
Trevor Sasserath et al.
Advanced therapeutics, 5(11) (2023-01-03)
There are many neurological rare diseases where animal models have proven inadequate or do not currently exist. NGLY1 Deficiency, a congenital disorder of deglycosylation, is a rare disease that predominantly affects motor control, especially control of neuromuscular action. In this
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABS123704054839035340