Merck
ABS1004
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-NKCC1-Antikörper (Thr212/Thr217)
serum, from rabbit
Synonym(e):
phospho-NKCC1 Thr212/Thr217, Solute carrier family 12 member 2, Basolateral Na-K-Cl symporter, Bumetanide-sensitive sodium-(potassium)-chloride cotransporter 1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr212/pThr217)
Angaben zum Gen
human ... SLC12A2(6558)
Allgemeine Beschreibung
Na-K-Cl-Cotransporter 1 (NKCC1) ist ein Membranprotein, das vom SLC12A2-Gen kodiert wird, als zellulärer Natrium/Kalium/Chlor-Transporter fungiert und an der zellulären Homöostase beteiligt ist. Es ist im ganzen Körper weit verbreitet und übernimmt wichtige Funktionen, insbesondere in Flüssigkeit sezernierenden Drüsen. Die Thr212/Thr217-Phosphorylierung in der intrazellulären N-terminalen Domäne von NKCC1 korreliert mit der NKCC1-Aktivierung.
Spezifität
Spezifisch für die reife Form von phosphoryliertem NKCC1.
Immunogen
Lineares Peptid, das humanem phospho-NKCC1 Thr212/Thr217 entspricht.
Anwendung
Anti-phospho-NKCC1 Thr212/Thr217 ist ein Antikörper gegen phospho-NKCC1 zur Verwendung in Western Blots und Immunfluoreszenz.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Signaltransduktion/Neurowissenschaft
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde phospho-NKCC1 Thr212/Thr217 in GMB43- und GBM5-Zelllysat nachgewiesen (Dr. Anders Persson, UCSF) (Grim, R.P., et al. (2012). JBC. 1–31).
Analyse mittels Immunfluoreszenz: Mit einer repräsentativen Charge wurde phospho-NKCC1 Thr212/Thr217 in humanem GBM43-Gewebe nachgewiesen (Dr. Anders Persson, UCSF) (Grim, R.P., et al. (2012). JBC. 1–31).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in GMB43-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:1.000 wurde phospho-NKCC1 Thr212/Thr217 in 10 µg GMB43-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 250 kDa gemessen. Vermutlich wird ein Dimer der reifen Form von NKCC1 in unterschiedlichen Zellen unterschiedlich glykosyliert, weshalb in manchen Lysaten uncharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Nicht aufgereinigt
Polyklonales Kaninchenserum mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shamma S Rahman et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 31(12), 5217-5233 (2017-08-06)
The Eps15-homology domain-containing (EHD) protein family comprises 4 members that regulate endocytic recycling. Although the kidney expresses all 4 EHD proteins, their physiologic roles are largely unknown. This study focused on EHD4, which we found to be expressed differentially across
Jan Kopecky et al.
Scientific reports, 12(1), 4609-4609 (2022-03-19)
Glioblastoma has remained the deadliest primary brain tumor while its current therapy offers only modest survival prolongation. Immunotherapy has failed to record notable benefits in routine glioblastoma treatment. Conventionally, immunotherapy relies on T cells as tumor-killing agents; however, T cells
Zhaoqi Zhang et al.
Journal of neuroinflammation, 19(1), 163-163 (2022-06-22)
Hydrocephalus is a severe complication of intracerebral hemorrhage with ventricular extension (ICH-IVH) and causes cerebrospinal fluid (CSF) accumulation. The choroid plexus epithelium plays an important role in CSF secretion and constitutes the blood-CSF barrier within the brain-immune system interface. Although
Chong Jiang et al.
The Journal of biological chemistry, 292(8), 3137-3145 (2017-01-15)
The ubiquitin ligase Nedd4-like (Nedd4L, or Nedd4-2) binds to and regulates stability of the epithelial Na+ channel (ENaC) in salt-absorbing epithelia in the kidney, lung, and other tissues. Its role in the distal colon, which also absorbs salt and fluid
Yang Chen et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 17, 1279385-1279385 (2023-12-18)
Neuroinflammation is a pathological event associated with many neurological disorders, including dementia and stroke. The choroid plexus (ChP) is a key structure in the ventricles of the brain that secretes cerebrospinal fluid (CSF), forms a blood-CSF barrier, and responds to